Merck
236772
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (Davisil Grade 633), 200-425 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥14,500
1 KG
¥82,900
¥14,500
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥14,500
1 KG
¥82,900
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23201100
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
¥14,500
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
製品名
シリカゲル, high-purity grade (Davisil Grade 633), pore size 60 Å, 200-425 mesh particle size
グレード
high-purity grade (Davisil Grade 633)
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Davisil®
テクニック
LPLC: suitable
表面積
480 m2/g
Matrix
Silica
マトリックス活性基
silica
粒径
200-425 mesh
35-75 μm
ポアサイズ
0.75 cm3/g pore volume
60 Å
pH
6.5 (5% in slurry)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
シリカゲルは、コロイダルシリカの堅固な3Dネットワークです[1]。これはもっぱらZiegler-Natta触媒の活性チタニウム(III)中心の支持材料として使用されます。シリカゲルを使用すると、断片化の制御が可能になリ、狭い粒径分布と高いかさ密度を有する均一な重合体粒子が生成されます[2]。シリカゲルは、以下のように分類されます:
a. アクアゲル-孔が水で充填されます
b. キセロゲル-蒸発プロセスにより、孔中の水相が除去されます
c. エアロゲル-超臨界抽出により溶媒が除去されます[1]
アプリケーション
シリカゲルは、MCM-41型メソ多孔性吸着剤の比較に使用されました。[3]
法的情報
Davisil is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
236772-10KG:
236772-100G:4548173932088
236772-1KG:4548173932095
236772-BULK:
236772-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
シリカゲル beads, desiccant ~ 2 - 5 mm
Supelco
1.07735
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade (Davisil Grade 646), 35-60 mesh, pore size 150 Å
Supelco
236845
シリカゲル
シリカゲル granules, desiccant ~ 0.2 - 1 mm
Supelco
1.01905
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade, pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, 40-63 μm particle size, for flash chromatography
Supelco
60737
シリカゲル
シリカゲル technical grade, pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, 40-63 μm particle size
Supelco
717185
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade, pore size 60 Å, 220-440 mesh particle size, 35-75 μm particle size, for flash chromatography
Supelco
60738
シリカゲル
シリカゲル 75-200 μm particle size
Supelco
78991
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade (Davisil Grade 923), pore size 30 Å, 100-200 mesh
Supelco
214477
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade, pore size 60 Å, 200-400 mesh particle size
Supelco
288594
シリカゲル
T Martin et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (1)(1), 24-25 (2002-07-18)
Texture-related features of water intrusion in hydrophobised MCM-41 silicas render these materials especially suitable for energy dissipation in mechanical dampers.
A simple method for production of pure silica from rice hull ash
Kalapathy, U., A. Proctor, and J. Shultz.
Bioresource Technology, 73, 257-262 (2000)
Silica gel supported zirconocene dichloride/methylalumoxane catalysts for ethylene polymerization: Effects of heterogenation on activity, polymer microstructure and product morphology.
Janiak, Christoph, and Bernhard Rieger.
Angew. Makromol. Chem., 215, 47-57 (1994)