Merck
60737
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade, 230-400 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352309
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
product name
シリカゲル, high-purity grade, pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, 40-63 μm particle size, for flash chromatography
グレード
high-purity grade
品質水準
形状
powder
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
テクニック
LPLC: suitable
表面積
530 m2/g
不純物
3-7% water
マトリックス
Silica
マトリックス活性基
silica
粒径
230-400 mesh
40-63 μm
ポアサイズ
0.8 cm3/g pore volume
60 Å
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シリカゲルは、強固な3次元ネットワークを持つコロイド状シリカです。Ziegler-Natta触媒の活性チタン(III)中心の担体材料にはシリカゲルしか使用されていません。シリカゲルを使用すると、開裂を制御でき、粒径分布が狭く、かさ密度の高い均一なポリマー粒子が形成できます。シリカゲルは次のように分類されます。
a. アクアゲル - 細孔は水で満たされています。
b. キセロゲル - 蒸発プロセスにより、細孔内の水相が除去されています。
c. エアロゲル - 超臨界抽出により溶媒が除去されています。
アプリケーション
  • Modulating the properties and structure of lignins produced by alkaline delignification of sugarcane bagasse pretreated with two different mineral acids at pilot-scale: Demonstrates the use of high-purity sulfuric acid in the pretreatment of sugarcane bagasse, crucial for enhancing the quality of lignin extracted for further biochemical applications, pivotal for research in material science and environmental sustainability (Nunes da Silva et al., 2024).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
60737-25KG:
60737-VAR:
60737-1KG:
60737-500G:
60737-5KG:
60737-BULK:
60737-2.5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
シリカゲル for column chromatography, 60
Supelco
89943
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade, 60Å, 35-60 mesh particle size
Supelco
60742
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade, pore size 60 Å, 70-230 mesh
Supelco
288624
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade, 40, 35-70 mesh, for column chromatography
Supelco
60736
シリカゲル
Flashシリカ dried, pkg of 1 kg, spherical
Supelco
97729-U
Flashシリカ
Rhys B Murphy et al.
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 19(10), 1410-1422 (2020-09-24)
The remarkable properties of deuterium have led to many exciting and favourable results in enhancing material properties, for applications in the physical, medical, and biological sciences. Deuterated isotopologues of avobenzone, a sunscreen active ingredient, were synthesised to examine for any
Junfeng Wang et al.
Journal of medicinal chemistry, 63(6), 3381-3389 (2020-02-23)
We have synthesized and characterized [18F]-N-(4-chloro-3-((fluoromethyl-d2)thio)phenyl)-picolinamide ([18F]15) as a potential ligand for the positron emission tomography (PET) imaging of mGluR4 in the brain. Radioligand [18F]15 displays central nervous system drug-like properties, including mGluR4 affinity, potent mGluR4 PAM activity, and selectivity
Gengyang Yuan et al.
Journal of medicinal chemistry, 63(20), 12060-12072 (2020-09-29)
Three benzimidazole derivatives (13-15) have been synthetized as potential positron emission tomography (PET) imaging ligands for mGluR2 in the brain. Of these compounds, 13 exhibits potent binding affinity (IC50 = 7.6 ± 0.9 nM), positive allosteric modulator (PAM) activity (EC50
Mattia Bartoli et al.
Waste management & research : the journal of the International Solid Wastes and Public Cleansing Association, ISWA, 38(2), 213-225 (2019-08-15)
Olive pruning residue is largely formed during cultivation, and is usually disposed through open-air combustion directly in the field, but this habit is a possible source of pollution. The pyrolytic conversion of olive pruning residue has been run in a
Christopher A Dyke et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(12), 4497-4509 (2005-03-24)
In this report, procedures are discussed for the enrichment of single-walled carbon nanotube (SWNT) types by simple filtration of the functionalized SWNTs through silica gel. This separation uses nanotube sidewall functionalization employing two different strategies. In the first approach, a