Merck
89943
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
230-400 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23201100
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
product name
シリカゲル, for column chromatography, 60
グレード
for column chromatography
品質水準
形状
powder
テクニック
LPLC: suitable
表面積
500 m2/g , approx.
マトリックス
Silica
マトリックス活性基
silica
粒径
0.040-0.063 mm
ポアサイズ
60 Å mean pore size
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Flexible and Compressible Nanostructure-Assembled Aramid Nanofiber/Silica Composites Aerogel: This study explores the development of flexible and compressible silica-based aerogels, highlighting their potential in lightweight construction and thermal insulation applications, particularly useful for research in material science and industrial manufacturing (Zhang et al., 2024).
  • Factors Affecting Silica/Cellulose Nanocomposite Prepared via the Sol-Gel Technique: A Review: This review discusses the synthesis of silica/cellulose nanocomposites using the sol-gel method, emphasizing the impact of various factors on the material properties, relevant for researchers in materials science and environmental applications (Shange et al., 2024).
  • Spray-dried ternary bioactive glass microspheres: direct and indirect structural effects of copper-doping on acellular degradation behavior: Investigating the structural properties of copper-doped silica bioactive glass, this paper focuses on their applications in biomedicine and drug delivery systems, particularly in bone regeneration and tissue engineering (Vecchio et al., 2024).
  • Isolation, characterization, identification and quantification of 6-F oxyphenisatin dipropionate, a novel illegal additive, from a fruit-flavored jelly: Demonstrating the use of silica gel in chromatographic techniques for detecting illegal additives in food products, this study is vital for food safety and environmental testing laboratories (Xia et al., 2024).
アナリシスノート
約0.1% Caでエンリッチされて酸に不安定な保護基を保護、BrockmannおよびSchodder 2-3に従ったactinty
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
89943-BULK-F:
89943-1EA-F:
89943-VAR-F:
89943-1KG-F:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
シリカゲル high-purity grade, pore size 60 Å, 220-440 mesh particle size, 35-75 μm particle size, for flash chromatography
Supelco
60738
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade, 60Å, 35-60 mesh particle size
Supelco
60742
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade, pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, 40-63 μm particle size, for flash chromatography
Supelco
60737
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade, pore size 60 Å, 200-400 mesh particle size
Supelco
288594
シリカゲル