Merck
10087
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
granular, 18-70 mesh, orange
別名:
シリカゲル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥8,310
1 KG
¥13,300
2.5 KG
¥31,200
¥8,310
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥8,310
1 KG
¥13,300
2.5 KG
¥31,200
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23201100
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
¥8,310
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
シリカゲルオレンジ, granular, 0.2-1 mm
グレード
high-purity grade
品質水準
フォーム
granular
テクニック
LPLC: suitable
表面積
500 m2/g , approx.
Matrix
Silica
マトリックス活性基
silica
粒径
0.2-1 mm
ポアサイズ
60 Å mean pore size
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
高多孔性テクスチャ加工マトリックスであるシリカゲルは一般的に吸着剤の合成で使用されます。微粒構造を持ちます。[1] シリカ表面にはヒドロキシル基の層があり、吸着された水分子は高温での乾燥または適切な試薬での処理により除去されます。[2] シリカゲル表面は触媒作用、化学的分離、および超小型電子加工技術において重要な役割を果たします。[3]
アプリケーション
シリカゲルは以下の用途で使用されました:
  • 分取TLC用ガラスプレートおよび分析TLC用アルミニウム板[4]
  • 真空クロマトグラフィーとTLC[5]
  • カラムクロマトグラフィー[6]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
10087-VAR-R:
10087-500G-R:
10087-1KG-R:
10087-2.5KG-R:
10087-BULK-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
シリカゲル high-purity grade (Davisil Grade 635), pore size 60 Å, 60-100 mesh
Supelco
236799
シリカゲル
シリカゲル 75-200 μm particle size
Supelco
78991
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade (Davisil Grade 636), pore size 60 Å, 35-60 mesh particle size
Supelco
236802
シリカゲル
シリカゲル 40-75 μm particle size
Supelco
80442
シリカゲル
Flashシリカ dried, pkg of 1 kg, spherical
Supelco
97729-U
Flashシリカ
シリカゲル packet of 5 g desiccant
Supelco
S8394
シリカゲル
Bioactive properties of wild blueberry fruits
Smith, M. A. L., et al
Journal of Food Science, 65, 352-356 (2000)
S Jayaraman et al.
Chemosphere, 44(2), 181-191 (2001-07-11)
In this study, we compared microwave solvent extraction (MSE) to conventional methods for extracting organic contaminants from marine sediments and tissues with high and varying moisture content. The organic contaminants measured were polychlorinated biphenyl (PCB) congeners, chlorinated pesticides, and polycyclic
Proton NMR study of dehydration of the silica gel surface
Bronnimann
Journal of the American Chemical Society, 110, 2023-2026 (1988)
F. Daayf et al.
Plant physiology, 113(3), 719-727 (1997-03-01)
Phenolic compounds extracted from cucumber (Cucumis sativus L.) leaves were separated and analyzed for their differential presence and fungitoxicity in relation to a prophylactic treatment with Milsana (Compo, Munster, Germany) against powdery mildew (Sphaerotheca fuliginea). Based on our extraction and
MODIFIED AND UNMODIFIED SILICA GEL USED FOR HEAVY METAL IONS REMOVAL FROM AQUEOUS SOLUTIONS
Tzvetkova, P., and R. Nickolov.
Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy, 47, 498-504 (2012)