product name
シリカゲル, high-purity grade (Davisil Grade 62), pore size 150 Å, 60-200 mesh
グレード
high-purity grade (Davisil Grade 62)
品質水準
形状
powder
メーカー/製品名
Davisil®
テクニック
LPLC: suitable
表面積
300 m2/g
マトリックス
Silica
マトリックス活性基
silica
粒径
60-200 mesh
75-250 μm
ポアサイズ
1.15 cm3/g pore volume
150 Å
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
243981-100G:
243981-500G:4548173933542
243981-2.5KG:4548173933535
243981-VAR:
243981-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック