グレード
for microscopy
品質水準
形状
liquid
組成
fuchsin basic (certified stain; C.I. 42500), 3 % (w/w)
不純物
phenol
色
red to very dark red
密度
0.99 g/mL at 20 °C
&ε; (減衰係数)
77 at 546 nm in 50% ethanol
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
NC1=CC=C(C(C2=CC=C(N)C=C2)=C(C=C3)C=CC3=[NH2+])C=C1.[Cl-]
InChI
1S/C21H21N3/c1-13-11-16(5-9-19(13)23)21(15-3-7-18(22)8-4-15)17-6-10-20(24)14(2)12-17/h3-12,22H,23-24H2,1-2H3
InChI Key
IMOKRVRFBCWWGH-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
- Kinyoun’s carbol-fuchsin is intended for use to stain paraffin sections of a formaldehyde-fixed specimen containing tubercle bacilli, and for the demonstration of tuberculosis bacteria (Mycobacterium tuberculosis).
- It is also applicable for other organisms that retain the dye after immersion in acidified 70% alcohol.
- It has been used to develop a staining technique for detecting microsporidial spores in fecal specimens.
原理
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
109.9 °F - closed cup
引火点(℃)
43.3 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
21819-BULK-F:
21819-VAR-F:
21819-250ML-F:4548173911168
21819-50ML-F:4548173911175
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Identifying Mycobacterium species crucial due to varying clinical significance; some pathogenic, others not.