スキップする
F8129
アシッドフクシン
Powder
別名:
アシッドバイオレット19, フクシンS, ルビンS, 酸性フクシン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
25 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥15,100
50 g
カートの在庫状況を確認する
¥26,700
100 g
カートの在庫状況を確認する
¥47,700
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C20H17N3Na2O9S3
CAS番号:
分子量:
585.54
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
NACRES:
NA.47
EC Number:
221-816-5
Beilstein/REAXYS Number:
4111656
Colour Index Number:
42685
¥15,100
在庫あり出荷可能詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
アシッドフクシン, used in tissue staining
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ~70%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
blue-green
solubility
H2O: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Cc1cc(cc(c1N)S([O-])(=O)=O)\C(c2ccc(N)c(c2)S([O-])(=O)=O)=C3/C=CC(=N)C(=C3)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C20H19N3O9S3.2Na/c1-10-6-13(9-18(20(10)23)35(30,31)32)19(11-2-4-14(21)16(7-11)33(24,25)26)12-3-5-15(22)17(8-12)34(27,28)29;;/h2-9,23H,21-22H2,1H3,(H,24,25,26)(H,27,28,29)(H,30,31,32);;/q;2*+1/p-2
InChI key
WZRZTHMJPHPAMU-UHFFFAOYSA-L
General description
酸性フクシンは主にジアクロム(二重染色)の 1 種として、また結合組織染色の一部として用いられます。また、pH 指示薬としても使われます。
Application
酸性フクシンは組織切片のマッソントリクローム染色に用いられています[1]。モモアカアブラムシによる微量の溶液摂取のマーカーとして用いられています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
857408B0904215597
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
blue-green
color
-
color
green to very dark green
color
-
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
-
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
solid
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
composition
Dye content, ~70%
composition
Dye content, ≥60%
composition
pararosaniline acetate, 3 parts , pararosaniline chloride, 1 part
composition
Dye content, >85%
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Quiero hacer una tinción de AFOG en tejido de pez cebra. Dispongo de los productos F8129 y O7252. Ambos productos vienen en polvo, ¿en qué tengo que diluirlos y en qué proporción tengo que mezclarlos?, ¿tenéis un protocolo?, dispongo del procedure HT15.
    1 回答
    1. Unfortunately, there are no available solutions, kits, or instructions for preparing an Acid Fuchsin Orange G (AFOG) stain.
      Please review the publication below that may be helpful:
      Poss KD, Wilson LG, Keating MT: Heart regeneration in zebrafish. Science. 2002, 298: 2188-90. 10.1126/science.1077857.