Merck
HT8018
Sigma-Aldrich
Carbol-Fuchsin Solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116121
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
形状
solution
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
pH
4.4
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
InChI
1S/C21H21N3.ClH/c1-13-11-16(5-9-19(13)23)21(15-3-7-18(22)8-4-15)17-6-10-20(24)14(2)12-17;/h3-12,22H,23-24H2,1-2H3;1H
InChI Key
YCIVZWKFFBDLTG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
マラカイトグリーン対比染色剤(製品番号HT80-2)とともにAcid Fast Stain(Procedure No. HT80)で使用されます。
その他情報
脱イオン水中に、0.85%パラローズアニリン(認証済み)、2.5%フェノール、5%グリセロール、5% DMSO、5%エチルアルコールを含有します。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
HT8018-250ML:4548174013083
HT8018-BULK:
HT8018-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.
臨床診断における細菌学の科学・実践の概要顕微鏡解析用の標準および特殊な染色法の用途について学びます。