Merck
20779
Supelco
Hamilton®シリンジ、700シリーズ、固定針
701N, volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
42142609
eCl@ss:
32070500
物質
stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
26s ga (bevel tip)
特徴
needle type N (cemented needle)
point style 2
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
Hamilton 80366
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
10 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
6本入りのシリンジをご注文いただくとお得です。
700シリ-ズ6本入りパック
最も人気の高い700シリ-ズシリンジを、まとめてのお買い上げでお得な価格でご提供しております。公差は±1%以内です。使用可能温度は50℃(固定針型)、115℃(交換針型)です。
容量10μL、26sゲ-ジ、長さ51mm、針先形状2、1パック6本入りです。
GC分析時のガス交換を最小限に抑える気密タイのHamiltonシリンジが、ご利用になれます。これは、正確に容量を排出します。プランジャーは、ほとんど無類です。
アプリケーション
これは、カラム液体クロマトグラフィーを使用してアニリンとフェノールを分析するときのサンプルの分注に使用されています。これは、抽出時のサンプル再現性ならびに溶媒微量抽出(SME)とそれに続く高速ガスクロマトグラフィー(GC)を用いた有機塩素系農薬の分析に役立つChaneyアダプターも装備されています。
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
20779:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Development of a rapid screening technique for organochlorine pesticides using solvent microextraction (SME) and fast gas chromatography (GC).
de Jager, Lowri S., and Anthony RJ Andrews.
Analyst, 125.11, 1943-1948 (2000)
Column liquid chromatography of some substituted anilines and phenols.
Sleight, R. B.
Chromatographia, 6.1, 3-6 (1973)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)