Merck
26200-U
Hamilton®シリンジ、700シリーズ、固定針
75N, volume 5 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
別名:
Hamilton®シリンジ75N, 5 μL, PT#2, 26S GA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
物質
stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
26s ga (bevel tip)
特徴
needle type N (cemented needle)
point style 2
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 87900
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
5 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート