Merck
243353
Sigma-Aldrich
硫酸バリウム
ReagentPlus®, 99%
別名:
バライト
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BaSO4
CAS番号:
分子量:
233.39
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
形状
powder
pH
7
SMILES記法
[Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ba.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI Key
TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
硫酸バリウムは無機充填剤として広く採用されています。その結晶は菱形結晶系に属します。菱形の結晶は1,148°Cで単斜晶形に変化し、最終的には1,400°Cを超える温度で酸化バリウム、二酸化硫黄、酸素に分解します。
アプリケーション
硫酸バリウムは以下のような研究で使用できます:
  • Ba2+およびSO4-2イオンの定性および定量分析。
  • 二酸化硫黄の調製。
  • ハイブリッド有機-無機材料の調製。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
243353-VAR:
243353-1KG:
243353-25KG:
243353-100G:
243353-BULK:
243353-500G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Improved method for the preparation of sulfur dioxide from barium sulfate for isotope ratio studies.
Bailey SA and Smith JW.
Analytical Chemistry, 44(8), 1542-1543 (1972)
Ionic liquid-functionalized crystals of barium sulfate: A hybrid organic-inorganic material with tuned hydrophilicity and solid-liquid behavior.
Kowacz M, et al.
Materials Chemistry and Physics, 160, 308-314 (2015)
Gregory S Cooper et al.
Cancer, 119(10), 1800-1807 (2013-02-26)
Professional society guidelines recommend follow-up colonoscopy for patients with resected colonic adenomas. However, adherence to guideline recommendations in routine clinical practice has not been well characterized. The authors used a population-based sample of Medicare beneficiaries to identify all patients aged
Steve Halligan et al.
Lancet (London, England), 381(9873), 1185-1193 (2013-02-19)
Barium enema (BE) is widely available for diagnosis of colorectal cancer despite concerns about its accuracy and acceptability. Computed tomographic colonography (CTC) might be a more sensitive and acceptable alternative. We aimed to compare CTC and BE for diagnosis of
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 116-116 (1994)