Merck
20735
Hamilton®シリンジ、700シリーズ、固定針
702N, volume 25 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
別名:
Hamilton®シリンジ702N 25μL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
eCl@ss:
32070500
物質
stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
22s ga (bevel tip)
特徴
needle type N (cemented needle)
point style 2
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 80400
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
25 μL
適合性
for use with Hamilton 702N (cemented needle)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hamilton®シリンジは、GC分析でのガス交換を最小限に抑える気密タイプで利用できます。正確な容量を送達します。プランジャーはほとんど並ぶものがありません。
アプリケーション
HPLCでの多孔性ポリマーパッキングを使用したヌクレオシドおよび対応する塩基の分離中に試料をロードするために使用されています。
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Porous polymeric packing for high-performance liquid chromatographic separation of nucleosides and corresponding bases.
Lee, Dan Peter, and John H. Kindsvater.
Analytical Chemistry, 52.14, 2425-2428 (1980)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)