Merck
20750
Hamilton®シリンジ、7000シリーズ、ナールドハブ
7001KH, volume 1 μL, needle size 25s ga (bevel tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥22,100
¥22,100
出荷可能日2025年4月01日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥22,100
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
eCl@ss:
32070500
¥22,100
出荷可能日2025年4月01日詳細
バルクの問い合わせ
物質
stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
25s ga (bevel tip)
特徴
Sample contained in needle (no dead volume)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 80135
ニードル長
70 mm (2.75 in.)
容量
1 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 微量容積の迅速注入
  • サンプルをニードルに入れることによる死容積の削減
  • 最大6000 psiまでの注入圧で液漏れを起こしません
Hamiltonシリンジ®には、GC分析でのガス交換を最小にできる気密タイプがあります。正確な容量を送出できます。プランジャーは極めて優れています。[1]バレルとニードルの間に漏れの無いシールを提供できるクナールドハブを使用しています。
アプリケーション
固相ミクロ抽出分析に使用され、塩化ベンゼンやポリ塩化ビフェニルなどの検体を吸着します(ケイ素光ファイバ使用)。[2]
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Solid phase microextraction with thermal desorption using fused silica optical fibers.
Arthur, Catherine L., and Janusz Pawliszyn.
Analytical Chemistry, 62.19, 2145-2148 (1990)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)