Merck
198269
Sigma-Aldrich
エリスロシンB
certified by the Biological Stain Commission, Dye content ≥85 %
別名:
エリスロシンエクストラブルーイッシュ, 2′,4′,5′,7′-テトラヨードフルオレセイン 二ナトリウム塩, アシッドレッド51, ヨードエオシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H6I4Na2O5
CAS番号:
分子量:
879.86
カラーインデックス番号:
45430
Beilstein:
1443945
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
グレード
certified by the Biological Stain Commission
品質水準
形状
powder
組成
Dye content, ≥85%
dark red
pH
6.4 (30.3 °C)
mp
315 °C
溶解性
H2O: 1 mg/mL, clear
密度
0.625 — 0.731 g/cm3 at 30.1 °C (86.2 °F)
λmax
525 nm
&ε; (減衰係数)
≥13000 at 308-312 nm
≥32000 at 259-263 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]c1c(I)cc2c(Oc3c(I)c([O-])c(I)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1I
InChI
1S/C20H8I4O5.2Na/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20;;/h1-6,25-26H;;/q;2*+1/p-2
InChI Key
RAGZEDHHTPQLAI-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
エリスロシンBは蛍光寿命イメージングにおける色素として用いられています。
生物化学的/生理学的作用
エリスロシンB(別名:エオシンB)はキサンテン色素です。フルオレセイン色素の一種です。エリスロシンBは食用合成着色料で、感受性の高い小児が飲食すると多動を誘発します。ラット尾状核由来のシナプトソームにおけるドーパミンの取り込みならびに高親和性の3H‐ウアバインの結合およびイオン輸送に対する阻害に重要な役割を果たします。
適合性
ミョウバンヘマトキシリンの対比染色。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
359.6 °F - closed cup
引火点(℃)
182 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
198269-VAR:
198269-25G:4548173986326
198269-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
C. R. Acad. Sci. (D), 179, 367-367 (1924)
P Johnson et al.
The Biochemical journal, 203(1), 313-321 (1982-04-01)
We have previously described a method for measuring the rotational diffusion of membrane proteins by using fluorescent triplet probes [Johnson & Garland (1981) FEBS Lett. 135, 252-256]. We now describe the criteria by which the suitability of such probes may
Erythrosin B is a specific inhibitor of high affinity 3H-ouabain binding and ion transport in rat brain
Silbergeld E K
Neuropharmacology, 20:1, 87-90 (1981)
CD40-targeting KGYY15 peptides do not efficiently block the CD40-CD40L interaction.
Damir Bojadzic et al.
Diabetologia, 62(11), 2158-2160 (2019-09-11)
Bright monomeric red fluorescent protein with an extended
fluorescence lifetime
Merzlyak EM
Nature Methods, 4(7), 555-557 (2007)