861006
エオシンB
certified by the Biological Stain Commission, Dye content 90 %
別名:
4′,5′-ジブロモ-2′,7′-ジニトロフルオレセイン 二ナトリウム塩, アシッドレッド91, エオシンスカーレット, エオシンブルーイッシュ, サフロシン
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified by the Biological Stain Commission
品質水準
フォーム
powder
組成
Dye content, 90%
テクニック
microbe id | staining: suitable
溶解性
H2O: 1 mg/mL, clear, red
λmax
395 nm
514 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c([O-])c(cc24)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H8Br2N2O9.2Na/c21-14-16(25)11(23(29)30)5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(24(31)32)17(26)15(22)19(10)33-18(9)14;;/h1-6,25H,(H,27,28);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
GYYTYUGGVBYJHE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Eosin B has been used for the histological analysis of anal sphincter sections obtained from rats.[1]
- It has been used along with Mayer′s hematoxylin for the staining of triangularis sterni muscle sections.[2]
- It has been used along with hematoxylin for the staining of different tissue sections obtained from mouse.[3]
生物化学的/生理学的作用
適合性
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
861006-BULK:
861006-100G:
861006-VAR:
861006-25G:
861006-10G:
861006-H:
この製品を見ている人はこちらもチェック