his product does not contain an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information, please access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
¥10,275
単価¥13,700割引25%出荷予定日2025年4月02日
おすすめの製品
製品名
ファストグリーンFCF, Dye content ≥85 %
フォーム
powder
品質水準
組成
Dye content, ≥85%
mp
290 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 1 mg/mL, clear
SMILES記法
[Na+].[Na+].CCN(Cc1cccc(c1)S([O-])(=O)=O)c2ccc(cc2)C(=C3/C=CC(\C=C3)=[N+](\CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)\c5ccc(O)cc5S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C37H36N2O10S3.2Na/c1-3-38(24-26-7-5-9-33(21-26)50(41,42)43)30-15-11-28(12-16-30)37(35-20-19-32(40)23-36(35)52(47,48)49)29-13-17-31(18-14-29)39(4-2)25-27-8-6-10-34(22-27)51(44,45)46;;/h5-23H,3-4,24-25H2,1-2H3,(H3,41,42,43,44,45,46,47,48,49);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
RZSYLLSAWYUBPE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
352.4 °F - closed cup
引火点(℃)
178 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
F7252-25G:
F7252-BULK:
F7252-10G:
F7252-100G:
F7252-5G:
F7252-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
タンパク質分析の極めて多様なニーズに応えるため、私たちは幅広い種類のタンパク質可視化(染色)試薬をご用意しています。EZBlue™とProteoSilver™は、プロテオミクス専用にデザインされていますが、従来のPAGEフォーマットでも優れた性能を発揮します。
Sigma offers EZBlue™ and ProteoSilver™ reagents for protein visualization, suitable for proteomics and traditional PAGE formats.