Merck
87613
Supelco
エリスロシンB
analytical standard
別名:
エリスロシンエクストラブルーイッシュ, 2′,4′,5′,7′-テトラヨードフルオレセイン 二ナトリウム塩, アシッドレッド51, ヨードエオシン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥24,400
¥24,400
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥24,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H6I4Na2O5
CAS番号:
分子量:
879.86
カラーインデックス番号:
45430
Beilstein:
1443945
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
E番号:
E127
NACRES:
NA.24
¥24,400
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]c1c(I)cc2c(Oc3c(I)c([O-])c(I)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1I
InChI
1S/C20H8I4O5.2Na/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20;;/h1-6,25-26H;;/q;2*+1/p-2
InChI Key
RAGZEDHHTPQLAI-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
エリスロシンBは、キサンテン色素のクラスに属し、食品着色剤として適用できます。{12}500-550 nmの範囲の光吸収を示すので、活性酸素種の形成につながる可能性があります。活性酸素種は、微生物を不活性化することができるので、抗菌剤のような働きをするものです。[1]
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
359.6 °F - closed cup
引火点(℃)
182 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
87613-VAR:
87613-25MG:4548174001530
87613-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Enhanced antimicrobial effect of ultrasound by the food colorant Erythrosin B
Bastarrachea.JL, et al.
Food Research International, 100, 344-351 (2017)
Wei Zhang et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(51), 20680-20683 (2011-12-03)
We report the use of a simple complex assembled from Ni(II) salt and 2-mecaptoethanol in one step in water as the efficient catalyst in a molecular hydrogen system which can be sensitized by a low-cost xanthene dye, Erythrosin B. An
Kamilla Swiech et al.
BMC biotechnology, 11, 114-114 (2011-11-26)
Hemophilia A is a bleeding disorder caused by deficiency in coagulation factor VIII. Recombinant factor VIII (rFVIII) is an alternative to plasma-derived FVIII for the treatment of hemophilia A. However, commercial manufacturing of rFVIII products is inefficient and costly and
Young-Ho Lee et al.
International journal of oral science, 4(4), 196-201 (2012-12-12)
The purpose of our study was to evaluate the effect of photodynamic therapy (PDT), using erythrosine as a photosensitizing agent and a dental halogen curing unit as a light source, on Streptococcus mutans in a biofilm phase. The S. mutans
Anna Carolina Borges Pereira Costa et al.
Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology, 114(1), 67-74 (2012-06-26)
This study evaluated the effects of photodynamic therapy (PDT) on buccal candidiasis in mice and on the adherence of yeast to buccal epithelial cells (BECs) in vitro. A total of 56 immunosuppressed mice with buccal candidiasis were subjected to PDT