グレード
certified by the Biological Stain Commission
形状
powder
組成
Dye content, ≥80%
色
dark violet
溶解性
H2O: 1 mg/mL
λmax
548 nm
&ε; (減衰係数)
≥90000 at 546-550 nm at 0.008 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1C2=C3C=C(I)C(=O)C(I)=C3Oc4c(I)c([O-])c(I)cc24
InChI
1S/C20H4Cl4I4O5.2Na/c21-10-8(9(20(31)32)11(22)13(24)12(10)23)7-3-1-5(25)16(29)14(27)18(3)33-19-4(7)2-6(26)17(30)15(19)28;;/h1-2,29H,(H,31,32);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
UWBXIFCTIZXXLS-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
- 土中微生物のためのコーン法、ケラチンおよび粘液用のKreyberg′s染色
- ヘマトキシリンの対比染色
- ビスマルクブラウンと併用した細胞封入体の染色。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
198250-VAR:
198250-25G:4548173986302
198250-5G:4548173986319
198250-1KG:
198250-BULK:
試験成績書(COA)