Merck
D41686
Sigma-Aldrich
ジブロモメタン
99%
別名:
メチレンブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 ML
¥10,600
2 L
¥30,500
¥10,600
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 ML
¥10,600
2 L
¥30,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH2Br2
CAS番号:
分子量:
173.83
Beilstein:
969143
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,600
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
蒸気密度
6.05 (vs air)
品質水準
蒸気圧
34.9 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.541 (lit.)
bp
96-98 °C (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
密度
2.477 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
BrCBr
InChI
1S/CH2Br2/c2-1-3/h1H2
InChI Key
FJBFPHVGVWTDIP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
二臭化メチレンは、Simmons-Smith 反応によるアルケンのシクロプロパン化に使用できます。[1][2][3]本試薬はまた、α-置換アクロレイン、α-メチレンエステル、α-ケトエステル、α-メチレンラクトン、α-メチレンラクタム、および α-ケトラクトンなどの反応中間体を調製するための新しい方法において使用されます。[4][5][6]
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D41686-BULK:
D41686-500G:
D41686-1L:
D41686-CH:
D41686-VAR:
D41686-1KG:
D41686-10KG:
D41686-500ML:
D41686-2L:
D41686-2.5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Dibromomethane as one-carbon source in organic synthesis: microwave-accelerated ?-methylenation of ketones with dibromomethane and diethylamine.
Hon Y, et. Al.
Tetrahedron, 59(9), 1509-1520 (2003)
Cyclopropanations of alkenes using dibromomethane.
Friedrich E
The Journal of Organic Chemistry, 50(23), 4640-4642 (1985)
Dibromomethane as one-carbon source in organic synthesis: a versatile methodology to prepare the cyclic and acyclic ?-methylene or ?-keto acid derivatives from the corresponding terminal alkenes.
Hon Y, et. Al.
Tetrahedron, 60(22), 4837-4860 (2004)
Dibromomethane as one-carbon source in organic synthesis: total synthesis of (?)-and (?)-methylenolactocin.
Hon Y, et. Al.
Tetrahedron, 61(10), 2713-2723 (2005)
Cyclopropanes from an Easily Prepared, Highly Active Zinc?Copper Couple, Dibromomethane, and Olefins.
LeGoff E
The Journal of Organic Chemistry, 29(7), 2048-2050 (1964)