Merck
1.08107
Supelco
テトラヒドロフラン
≥99.9% (GC), suitable for DNA amplification and peptide synthesis (max. 0.005% H₂O)
別名:
オキソラン, テトラメチレンオキシド, ブチレンオキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8O
CAS番号:
分子量:
72.11
Beilstein:
102391
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191504
EC Index Number:
203-726-8
NACRES:
NA.21
bp:
65-67 °C (lit.)
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
テトラヒドロフラン, for DNA and peptide synthesis (max. 0.005% H₂O)
蒸気密度
2.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
610 °F
expl. lim.
1.8-11.8 %
テクニック
DNA amplification: suitable
不純物
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.005% Peroxide (as H2O2)
≤0.005% Water
蒸発残留物質
≤10 mg/L
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
転移温度
flash point -21.5 °C
密度
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI Key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Identity (IR): conforms
Color: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0005 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Evaporation residue: ≤ 10 mg/l
Water: ≤ 0.005 %
The product is stabilized with 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT).
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-6.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-21.2 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体