Merck
11880
Supelco
バソフェナントロリン
for spectrophotometric det. of Fe in serum, ≥99.0%
別名:
4,7-ジフェニル-1,10-フェナントロリン, BPhen
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H16N2
CAS番号:
分子量:
332.40
Beilstein:
261048
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23151817
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥99.0% (NT)
≥99.0%
形状
solid
品質
for spectrophotometric det. of Fe in serum
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
218-220 °C (lit.)
218-222 °C
SMILES記法
c1ccc(cc1)-c2ccnc3c2ccc4c(ccnc34)-c5ccccc5
InChI
1S/C24H16N2/c1-3-7-17(8-4-1)19-13-15-25-23-21(19)11-12-22-20(14-16-26-24(22)23)18-9-5-2-6-10-18/h1-16H
InChI Key
DHDHJYNTEFLIHY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Bathophenanthroline (BPhen) is a chelating agent and is specific for ferrous ions.
アプリケーション
Bathophenanthroline was used in an ultra-sensitive and selective nonextractive quenchofluorimetric method, in order to determine palladium (II) at μg/l Levels. It may also be used as the buffer layer to improve the performance of organic photovoltaic cells.
その他情報
血清中および尿中の鉄の定量、鉄(III)存在下での鉄(II)の定量に使用します。鉄の総量の定量にも用いられます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
11880-INTR-F:
11880-BULK-F:
11880-5G-F:
11880-VAR-F:
11880-500MG-F:
11880-1G-F:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
T Mizuno
Talanta, 19(3), 369-372 (1972-03-01)
Traces of iron(II) (1-30 ppM) in the presence of iron(III) were determined (error <10%) by the bathophenanthroline method. Interference of iron(III) was eliminated by masking with sodium pyrophosphate (2.5-60 mg). The iron(II) complex was extracted with n-butanol, at pH 4.2-4.7.
A nonextractive quenchofluorimetric method for the determination of palladium (II) at ?g/L levels using bathophenanthroline.
Microchimica Acta, 139-144 (1999)
L.E. Leon et al.
Analytical Chemistry, 53, 706-706 (1981)
R.D. Perry et al.
Analyst, 102, 114-114 (1977)
M.J. Seven, R.E. Peterson
Analytical Chemistry, 30, 2016-2016 (1958)