Merck
88652
Supelco
チオグリコール酸 溶液
~80% in H2O, for spectrophotometric det. of palladium, iron, uranium(VI), molybdates and nitrites
別名:
メルカプト酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 L
¥17,080
¥17,080
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 L
¥17,080
About This Item
化学式:
HSCH2COOH
CAS番号:
分子量:
92.12
Beilstein:
506166
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥17,080
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
品質
for spectrophotometric det. of palladium, iron, uranium(VI), molybdates and nitrites
濃度
~80% in H2O
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
屈折率
n20/D 1.471
密度
1.265 g/mL at 20 °C
SMILES記法
OC(=O)CS
InChI
1S/C2H4O2S/c3-2(4)1-5/h5H,1H2,(H,3,4)
InChI Key
CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Thioglycolic acid is an organic colourless compound with thiol and carboxylic acid as functional group. It is mainly used to make depilatories. It is considered to be corrosive to metals and tissues.
アプリケーション
Mercaptoacetic acid has been used as a stabilizer for preparation of silver colloids, in a UV-vis spectroscopy study to establish stable and highly surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS)-active silver colloids.[1]
その他情報
Reagent for the extraction and spectrophotometric determination of various transition metals, e.g. Pd[2]; W[3]; Mo[4]; Ti[5]
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
266.0 °F - closed cup
引火点(℃)
130 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
88652-VAR:
88652-BULK:
88652-1L:4548173353074
88652-250ML:4548173353081
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
G. Wunsch et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 295, 119-119 (1979)
S.P. Rao et al.
Indian J. Chem. A, 20, 639-639 (1981)
Mercaptoacetic acid-capped silver nanoparticles colloid: formation, morphology, and SERS activity.
Li, Xiaoling, et al.
Langmuir, 19.10, 4285-4290 (2003)
S Banerjee
Talanta, 33(4), 360-362 (1986-04-01)
A sensitive spectrophotometric method for the determination of titanium by formation of its complex with tannin and thioglycollic acid at pH 4 has been developed. The intense yellow colour is measured at 400 nm and the system obeys Beer's law
A. Diamantatos
Analytica Chimica Acta, 61, 233-233 (1972)