Merck
C28898
Sigma-Aldrich
2-クロロブタン
≥99%
別名:
sec-ブチルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CHClCH3
CAS番号:
分子量:
92.57
Beilstein:
1718770
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.396 (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
mp
−140 °C (lit.)
密度
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(C)Cl
InChI
1S/C4H9Cl/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3
InChI Key
BSPCSKHALVHRSR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
5.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-15 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
C28898-2.5L:
C28898-100ML:
C28898-250ML:
C28898-VAR:
C28898-1L:
C28898-BULK:
C28898-5ML:
C28898-5KG:
試験成績書(COA)