Merck
140910
Sigma-Aldrich
バソクプロイン
greener alternative
Bathocuproine
96%
別名:
2,9-ジメチル-4,7-ジフェニル-1,10-フェナントロリン, BCP
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥9,030
1 G
¥13,900
¥9,030
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥9,030
1 G
¥13,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H20N2
CAS番号:
分子量:
360.45
Beilstein:
306714
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥9,030
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
96%
フォーム
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
279-283 °C (lit.)
λmax
~280 nm in methanol
軌道エネルギー
HOMO 7 eV 
LUMO 3.5 eV 
OLEDデバイス性能
ITO/CuPc/NPD/TCTA/mCP:FIrpic (6%)/BCP/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. EQE: 4.2 %
ITO/NPD/CBP:Ir(ppy)3/BCP/Alq3/Mg:Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 100000 Cd/m2
  • Max. EQE: 8 %
  • Turn-On Voltage: 4.3 V
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(piq)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
  • Color: red
  • Max. Luminance: 24529 Cd/m2
  • Max. EQE: 17 %
  • Turn-On Voltage: 2.7 V
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(ppy)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 207839 Cd/m2
  • Max. EQE: 21.6 %
  • Turn-On Voltage: 2.1 V
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
Cc1cc(-c2ccccc2)c3ccc4c(cc(C)nc4c3n1)-c5ccccc5
InChI
1S/C26H20N2/c1-17-15-23(19-9-5-3-6-10-19)21-13-14-22-24(20-11-7-4-8-12-20)16-18(2)28-26(22)25(21)27-17/h3-16H,1-2H3
InChI Key
STTGYIUESPWXOW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はグリーン代替品を実現するカテゴリに属しており、「エネルギー効率のための設計」に準拠しています。有機電子輸送材料は、電子を輸送する化学機能を備えており、OLEDデバイスの電子輸送層として使用されます。 詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
バソクプロインは、ペロブスカイト太陽電池の電子輸送層(ETL)間の電子修飾層または中間層として使用可能で、スピンコート堆積法または真空熱蒸着法で製造できます。バソクプロインの添加により、有機太陽電池の電力変換効率が向上します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
140910-1G:
140910-500MG:
140910-100G:
140910-VAR:
140910-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Development of air stable polymer solar cells using an inverted gold on top anode structure.
Sahin, Yucel, et al.
Thin Solid Films, 476(2), 340-343 (2005)
Electromodulation of photoluminescence in vacuum-evaporated films of bathocuproine
Misnik, M., Falkowski, K., Mroz, W., & Stampor, W.
Chemical Physics, 410, 45-54 (2013)
Wendy A Spencer et al.
Free radical biology & medicine, 46(10), 1346-1352 (2009-02-24)
Polychlorinated biphenyls (PCBs) are toxic industrial chemicals, complete carcinogens, and efficacious tumor promoters. However, the mechanism(s) of PCB-mediated carcinogenicity remains largely undefined. One likely pathway by which these agents may play a role in carcinogenesis is the generation of oxidative
Structural templating as a route to improved photovoltaic performance in copper phthalocyanine/fullerene (C 60) heterojunctions
Sullivan, P., et al.
Applied Physics Letters, 91(23), 233114-233114 (2007)
Malin Hultberg et al.
Chemico-biological interactions, 163(3), 192-198 (2006-09-15)
Glutathione plays crucial roles in antioxidant defence and glutathione deficiency contributes to oxidative stress and may therefore play a key role in the pathogenesis of many diseases. The objectives of the present study were to evaluate the effects on glutathione
資料
Explore the eco-friendly potential of organic thin film transistors (OTFTs) for detecting chemical analytes, identifying viruses, and assisting in health diagnostics. This mini-review highlights challenges of achieving sustainability, safety, and biodegradability of each component of an OTFT sensor.
Shinar教授は、医療用途のための有機およびハイブリッド型エレクトロニクスにおける低コストで使い捨て可能なセンサー構成に注目しています。
Professor Shinar highlights low-cost, disposable sensor configurations in organic and hybrid electronics for healthcare applications.
Professor Chen(南開大学、中国)とそのチームは、有機太陽電池の背後にあるこれまでの記録を塗り替える、17.3%の電力変換効率を達成した最近の戦略を説明しています。
すべて表示
質問
1–6/6 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. What is the maximum absorbance wavelength for Product 140910, Bathocuproine?
    1 回答
    1. The ?max is at approximately 280 nm in methanol.
      役に立ちましたか?
  4. What are the possible applications for Product 140910, Bathocuproine?
    1 回答
    1. It can be used for Cu(I) detection, range 0.1-10 ppm, as it is a Cu(I)-specific colorimetric reagent. It is also an organic electron transporting material.
      役に立ちましたか?
  5. What solvents can be used to dissolve Product 140910, Bathocuproine?
    1 回答
    1. This product can be dissolved in 5% pyridine to yield a dark yellow solution. It is also soluble in methanol (36 mg/100ml), isoamyl alcohol (18 mg/100 ml), dioxane (100 mg/ml), 95% ethanol (50 mg/ml) and nitrobenzene.
      役に立ちましたか?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー