Merck
51158
Supelco
ビス(1-メチル-2-イミダゾリル)ケトン
for photometric determination of Fe(II), ≥98.0% (HPLC)
別名:
BMIK, ビス(1-メチル-2-イミダゾリル)メタノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10N4O
CAS番号:
分子量:
190.20
Beilstein:
914434
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
solid
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
溶解性
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to slightly yellow
SMILES記法
Cn1ccnc1C(=O)c2nccn2C
InChI
1S/C9H10N4O/c1-12-5-3-10-8(12)7(14)9-11-4-6-13(9)2/h3-6H,1-2H3
InChI Key
BBDFYGQFWQRHFH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
水溶性サンプル中のFe(II)に使用する高度に選択的な比色指示薬。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
51158-1G:
51158-VAR:
51158-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Syntheses and structures of mononuclear manganese(II) complexes bearing bis(1-methylimidazol-2-yl)ketone ligands
L. Peters, M.-F. Tepedino, T. Haas, E. Hubner, U. Zenneck, N. Burzlaff
Inorgorganica Chimica Acta, 362, 2678-2685 (2009)
Iron-Catalyzed Oxidation of Bis(imidazo1-2-yl)methane into Bis(imidazo1-2-yl) Ketone
C. Cuillot, E. Mulliez, P. Leduc, J.-C. Chottardl
Inorganic Chemistry, 29, 579-581 (1990)