Merck
146617
Sigma-Aldrich
バトフェナントロリンジスルホン酸 二ナトリウム塩 三水和物
98%
別名:
バトフェナントロリンジスルホン酸 二ナトリウム塩 水和物, 4,7-ジフェニル-1,10-フェナントロリンジスルホン酸 二ナトリウム塩 三水和物, バソフェナントロリンジスルホン酸二ナトリウム 三水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H14N2Na2O6S2 · 3H2O
CAS番号:
分子量:
590.53
EC Number:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
powder
mp
300 °C
溶解性
water: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow (to red)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
バソフェナントロリンジスルホン酸二ナトリウム塩とパラジウムは水溶性錯体を形成し、2-ヘキサノールの酸化におけるそれらの触媒的役割が調べられています
アプリケーション
バソフェナントロリンジスルホン酸二ナトリウム塩水和物は、陰イオン性ユーロピウム(III)ジスルホン化バソフェナントロリントリス(ジベンゾイルメタネート)錯体の調製に使用されました。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
146617-100MG:
146617-BULK:
146617-5G:
146617-VAR:
146617-1G:
146617-INTR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Intercalation of luminescent Europium (III) complexes in layered double hydroxides.
Sarakha L, et al.
Opt. Mater., 31(3), 562-566 (2009)
Catalytic Conversions in Water. Part 23: Steric Effects and Increased Substrate Scope in the Palladium-Neocuproine Catalyzed Aerobic Oxidation of Alcohols in Aqueous Solvents#.
Brink GJ, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 345(12), 1341-1352 (2003)
M L Calabrò et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 36(5), 1019-1027 (2004-12-29)
In the present work the feasibility of beta-cyclodextrin complexation was explored, as a tool for improving the aqueous solubility and antioxidant efficacy of rutin. By means of 1H NMR, UV-vis and circular dichroism spectroscopy the single aromatic ring of rutin
Junli Jia et al.
Electrophoresis, 33(9-10), 1397-1401 (2012-06-01)
This article reports a new class of luminescent metal complexes, biscyclometalated iridium(III) complexes with an ancillary bathophenanthroline disulfonate ligand, for staining protein bands that are separated by electrophoresis. The performances of these novel staining agents have been studied in comparison
U Eckhardt et al.
Plant molecular biology, 45(4), 437-448 (2001-05-16)
Although iron deficiency poses severe nutritional problems to crop plants, to date iron transporters have only been characterized from the model plant Arabidopsis thaliana. To extend our molecular knowledge of Fe transport in crop plants, we have isolated two cDNAs