Merck
133159
Sigma-Aldrich
バソフェナントロリン
greener alternative
97%
別名:
4,7-ジフェニル-1,10-フェナントロリン, BPhen
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥11,800
1 G
¥15,900
¥11,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥11,800
1 G
¥15,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H16N2
CAS番号:
分子量:
332.40
Beilstein:
261048
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥11,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
218-220 °C (lit.)
軌道エネルギー
HOMO 6.4 eV 
LUMO 3 eV 
OLEDデバイス性能
ITO/MoO3/NPD/Alq3/BPhen/LiF/Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 20000 Cd/m2
  • Max. EQE: 1.2 %
  • Turn-On Voltage: 2.8 V
ITO/NPD/Alq3/BPhen/LiF/Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 19000 Cd/m2
  • Max. EQE: 1.16 %
  • Turn-On Voltage: 6.6 V
ITO/PEDOT:PSS/NPD/Alq3/BPhen/LiF/Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 14000 Cd/m2
  • Max. EQE: 1.44 %
  • Turn-On Voltage: 5 V
ITO/PEDOT:PSS/PVK:Ir(mppy)2 (6wt%)/BPhen/LiF:Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 10000 Cd/m2
  • Max. EQE: 1.1 %
  • Turn-On Voltage: 3.8 V
ITO/TCTA/Ir(ppy)3/BPhen/LiF/Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 300000 Cd/m2
  • Max. EQE: 19 %
  • Turn-On Voltage: 2.6 V
PEDOT:PSS/MoO3/NPD/Alq3/BPhen/LiF/Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 15000 Cd/m2
  • Max. EQE: 1.71 %
  • Turn-On Voltage: 2.3 V
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
c1ccc(cc1)-c2ccnc3c2ccc4c(ccnc34)-c5ccccc5
InChI
1S/C24H16N2/c1-3-7-17(8-4-1)19-13-15-25-23-21(19)11-12-22-20(14-16-26-24(22)23)18-9-5-2-6-10-18/h1-16H
InChI Key
DHDHJYNTEFLIHY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。本製品は、触媒作用が向上しています。詳細な情報については、「Green, Catalytic Oxidation of Alcohols in Water」をご覧ください。
アプリケーション
  • エルビウム(III)の三元複合体の合成と発光特性:Bathophenanthrolineを有するエルビウム(III)複合体の発光特性に関する研究で、これは材料科学やセンサー用途に関連してくる可能性があります(Martín-Ramos et al., 2015)。
  • Bathophenanthrolineの微細構造からの凝集有機発光増強:増強された発光特性を示すbathophenanthroline微細構造および水中の水銀イオン検出センサーとしての潜在的使用の研究(Mazumdar et al., 2014)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
133159-BULK:
133159-VAR:
133159-1G:
133159-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Journal of Organic Chemistry, 58, 7421-7421 (1993)
Nur Fadilah Jamaludin et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 19(9), 1075-1080 (2018-01-04)
Metal halide perovskites have demonstrated breakthrough performances as absorber and emitter materials for photovoltaic and display applications respectively. However, despite the low manufacturing cost associated with solution-based processing, the propensity for defect formation with this technique has led to an
Broad spectral sensitivity and improved efficiency in CuPc/Sub-Pc organic photovoltaic devices
Kumar, H.; Kumar, P.; Bhardwaj, R.; et al.
Journal of Physics D: Applied Physics, 42, 015103-015103 (2009)
Organic light-emitting diodes with magnesium doped CuPc as an efficient electron injection layer.
Jun-Song, Cao, et al.
Chinese Physics Letters, 25(2), 719-721 (2008)
Highly Efficient Organic Ultraviolet Photodetectors Based on Re (I) Complexes
Chun-bo, L. I. U. et al.
Chemical Research in Chinese Universities, 28(3), 503-506 (2012)
資料
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study
有機EL用機能性有機材料の設計に関する方法論について解説しました。理論的予測と各種測定データとの関係を有機EL材料設計や候補材料の絞込みに用いることで、ホスト材料と電荷輸送材料を合成することができます。
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf