Merck
09654
Sigma-Aldrich
2,2,4,6,7-ペンタメチルジヒドロベンゾフラン-5-スルホニルクロリド
≥95.0% (AT)
別名:
Pbf-Cl
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥30,400
5 G
¥93,600
¥30,400
出荷予定日2025年4月13日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥30,400
5 G
¥93,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H17ClO3S
CAS番号:
分子量:
288.79
Beilstein:
6602917
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥30,400
出荷予定日2025年4月13日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95.0% (AT)
mp
69-71 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1c(C)c(c(C)c2CC(C)(C)Oc12)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C13H17ClO3S/c1-7-8(2)12(18(14,15)16)9(3)10-6-13(4,5)17-11(7)10/h6H2,1-5H3
InChI Key
HLJKUZUILACRPQ-UHFFFAOYSA-N
その他情報
アルギニンのグアニジン基にPbf保護を導入する試薬[1][2]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
09654-VAR:
09654-5G:
09654-BULK:
09654-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
C.G. Fields et al.
Tetrahedron Letters, 34, 6661-6661 (1993)
Carpino, L.A, et al.
Tetrahedron Letters, 34, 7829-7829 (1993)