Merck
15493
Sigma-Aldrich
Boc-Arg(Z)2-OH
≥98.0% (TLC)
別名:
Nα-Boc-Nδ,Nω-ジ-Z-L-アルギニン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2.5 G
¥27,300
¥27,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2.5 G
¥27,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H34N4O8
CAS番号:
分子量:
542.58
Beilstein:
4914609
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥27,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98.0% (TLC)
光学活性
[α]20/D +2.5±0.5°, c = 1% in methanol
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
~140 °C (dec.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCN\C(NC(=O)OCc1ccccc1)=N/C(=O)OCc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C27H34N4O8/c1-27(2,3)39-26(36)29-21(22(32)33)15-10-16-28-23(30-24(34)37-17-19-11-6-4-7-12-19)31-25(35)38-18-20-13-8-5-9-14-20/h4-9,11-14,21H,10,15-18H2,1-3H3,(H,29,36)(H,32,33)(H2,28,30,31,34,35)/t21-/m0/s1
InChI Key
ZWRJPLNCTNRXPE-NRFANRHFSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15493-VAR:
15493-BULK:
15493-500MG:
15493-2.5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Narges Omrani et al.
Environmental science and pollution research international, 27(35), 44292-44305 (2020-08-09)
A BiVO4-WO3 nano-composite (NC) was hydrothermally prepared and characterized by different techniques including X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscope equipped with an energy-dispersive X-ray (EDX) analyzer, X-ray mapping, UV-Vis reflectance spectroscopy (DRS), and photoluminescence spectroscopy (PL). The average crystallite size