Merck
15038
Sigma-Aldrich
Boc-Arg(Pbf)-OH
≥98.0% (TLC)
別名:
Nα-Boc-Nω-(2,2,4,6,7-pentamethyl-dihydrobenzofuran-5-sulfonyl)-L-arginine, Nα-Boc-Nω-Pbf-L-arginine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥41,500
¥41,500
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥41,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H38N4O7S
CAS番号:
分子量:
526.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥41,500
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98.0% (TLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cc1c(C)c(c(C)c2CC(C)(C)Oc12)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C24H38N4O7S/c1-13-14(2)19(15(3)16-12-24(7,8)34-18(13)16)36(32,33)28-21(25)26-11-9-10-17(20(29)30)27-22(31)35-23(4,5)6/h17H,9-12H2,1-8H3,(H,27,31)(H,29,30)(H3,25,26,28)/t17-/m0/s1
InChI Key
CVFXPOKENLGCID-KRWDZBQOSA-N
詳細
~10%の溶媒を含むことがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15038-VAR:
15038-5G:
15038-BULK:
15038-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hong Liang et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(10), e1906538-e1906538 (2020-02-06)
Codelivery of diagnostic probes and therapeutic molecules often suffers from intrinsic complexity and premature leakage from or degradation of the nanocarrier. Inspired by the "Y" shape of indocyanine green (ICG), the dye is integrated in an amphiphilic lipopeptide (RNF). The
Song Luo et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 148, 181-192 (2016-11-05)
A new drug delivery system with improved endocytosis efficiency based on arginine modified poly(ethylene glycol)-b-poly(ε-caprolactone) (PEG-PCL) diblock copolymers was developed successfully. The structures of amphiphilic copolymers were verified by proton Nuclear Magnetic Resonance (