Merck
47348
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Arg(Pbf)-OH
≥98.0% (TLC)
別名:
Nα-Fmoc-Nω-(2,2,4,6,7-ペンタメチルジヒドロベンゾフラン-5-スルホニル)-D-アルギニン, Nα-Fmoc-Nω-Pbf-D-アルギニン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥17,700
¥17,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥17,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H40N4O7S
CAS番号:
分子量:
648.77
Beilstein:
9537282
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
¥17,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98.0% (TLC)
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1c(C)c(c(C)c2CC(C)(C)Oc12)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@@H](NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35)C(O)=O
InChI
1S/C34H40N4O7S/c1-19-20(2)30(21(3)26-17-34(4,5)45-29(19)26)46(42,43)38-32(35)36-16-10-15-28(31(39)40)37-33(41)44-18-27-24-13-8-6-11-22(24)23-12-7-9-14-25(23)27/h6-9,11-14,27-28H,10,15-18H2,1-5H3,(H,37,41)(H,39,40)(H3,35,36,38)/t28-/m1/s1
InChI Key
HNICLNKVURBTKV-MUUNZHRXSA-N
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7