Merck
47674
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gln(Trt)-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis
別名:
Nα-Fmoc-Nδ-トリチル-L-グルタミン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥12,800
25 G
¥18,100
100 G
¥38,100
1 KG
お問い合わせ
¥12,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥12,800
25 G
¥18,100
100 G
¥38,100
1 KG
お問い合わせ
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C39H34N2O5
CAS番号:
分子量:
610.70
Beilstein:
4343953
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
¥12,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
Fmoc-Gln(Trt)-OH, ≥98.0% (HPLC)
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -14.0±1.5°, c = 1% in DMF
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@H](CCC(=O)NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C39H34N2O5/c42-36(41-39(27-14-4-1-5-15-27,28-16-6-2-7-17-28)29-18-8-3-9-19-29)25-24-35(37(43)44)40-38(45)46-26-34-32-22-12-10-20-30(32)31-21-11-13-23-33(31)34/h1-23,34-35H,24-26H2,(H,40,45)(H,41,42)(H,43,44)/t35-/m0/s1
InChI Key
WDGICUODAOGOMO-DHUJRADRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Fmoc-Gln(Trt)-OHは、Nα-Fmoc-Nδ-トリチル-L-グルタミンとしても知られるFmoc保護アミノ酸誘導体であり、ペプチド合成の試薬として使用されています。グルタミンはトリチル基によって保護されるため、反応によって望ましくない代替生成物が生じることはありません。 [1]
アプリケーション
Fmoc-Gln(Trt)-OHは、フェルタミドBおよびフェルタミドBのN-オクタノイル類似体のFmoc固相ペプチド合成における出発物質として使用されます。 [2]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47674-BULK-F:
47674-PM:
47674-5G-F:
47674-1L-F:
47674-250ML-F:
47674-1G-F:
47674-25G-F:
47674-1KG-F:
47674-100G-F:
47674-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Neurotrophic peptide aldehydes: Solid phase synthesis of fellutamide B and a simplified analog
JS Schneekloth
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 16, 3855-3858 (2006)
Protection of carboxamide functions by the trityl residue. Application to peptide synthesis
P Sieber, et.al.
Tetrahedron Letters, 32, 739-742 (1991)
Cathleen Jendrny et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 17(8), 719-726 (2015-11-18)
Serpin proteins irreversibly inhibit serine proteases, but only a small part of the serpin reactive-center loop (RCL) is responsible for the initial protein-protein interaction (PPI). To develop peptidic protease inhibitors, kallikrein-related peptidases 7 (KLK7) and 5 (KLK5) were chosen. Firstly
Fatemeh Zabihi et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 242, 35-41 (2016-07-30)
Nanogels offer many unique features rendering them as very attractive candidates for drug delivery. However, for their applications the loading capacity and specific encapsulation, in particular for hydrophobic drugs, in a complex media are two critical factors. In this work
Hong Cheng et al.
Macromolecular bioscience, 19(4), e1800410-e1800410 (2018-12-24)
In this paper, a self-delivery chimeric peptide PpIX-PEG8 -KVPRNQDWL is designed for photodynamic therapy (PDT) amplified immunotherapy against malignant melanoma. After self-assembly into nanoparticles (designated as PPMA), this self-delivery system shows high drug loading rate, good dispersion, and stability as