安全性情報
8.01791
Sigma-Aldrich
Chlorobenzene
for synthesis
別名:
Chlorobenzene, Phenyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5Cl
CAS番号:
分子量:
112.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
203-628-5
NACRES:
NA.22
bp:
132 °C/1013 hPa
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
蒸気圧
12 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
590 °C
有効性
2000-4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.3-11 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
7 (20 °C)
bp
132 °C/1013 hPa
mp
-45 °C
転移温度
flash point 27 °C
密度
1.11 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Chlorobenzeneis a colorless and flammable aromatic compound. In various industries,chlorobenzene is primarily used as a solvent, a degreasing agent, and as achemical intermediate.
アプリケーション
Chlorobenzene is used as a solvent:
  • In the preparation of polyurethane-isophorone diisocyanate microcapsules by interfacial polymerization of polyurethane prepolymer.[1]
  • To prepare new donor molecule LGC-D073 for organic solar cells which consist of a core (carbazole), a π-linker (DPP), andan end unit rhodanine.[2]
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.105 - 1.107
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
80.6 °F
引火点(℃)
27 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Preparation of polyurethane microcapsules with different polyols component for encapsulation of isophorone diisocyanate healing agent
Kardar P
Progress in Organic Coatings, 89, 271-276 (2015)
Carbazole and rhodanine based donor molecule with improved processability for high performance organic photovoltaics
Nho S, et al.
Dyes and Pigments, 151, 272-278 (2018)