Merck
59030
Supelco
2,2,4-トリメチルペンタン
analytical standard
別名:
イソオクタン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥9,670
10 ML
¥17,300
50 ML
¥59,100
¥9,670
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥9,670
10 ML
¥17,300
50 ML
¥59,100
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
CAS番号:
分子量:
114.23
Beilstein:
1696876
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥9,670
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
3.9 (vs air)
蒸気圧
41 mmHg ( 21 °C)
アッセイ
≥99.7% (GC)
自己発火温度
745 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
6 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.391 (lit.)
n20/D 1.391
bp
98-99 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
密度
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
petroleum
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
InChI Key
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2,2,4-Trimethylpentane, a branched alkane, having a low tendency to auto-ignite, is used as a reference in determining the octane number of gasoline.[1]
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
10.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-12 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
59030-5ML:
59030-50ML:
59030-BULK:
59030-VAR:
59030-10ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The
Invitation to Organic Chemistry. (1999)
Luyan Xue et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 105, 81-86 (2013-01-29)
Choline acetate is an ionic liquid composed of a kosmotropic anion and a chaotropic cation. According to Hofmeister series, a kosmotropic anion and/or a chaotropic cation could stabilize an enzyme, thereby facilitating the retention of the catalytic activity of the
M Dolors Benaiges et al.
Biotechnology progress, 26(5), 1252-1258 (2010-10-15)
The characterization of the recombinant Candida rugosa Lip2 (r-Lip2) isoenzyme obtained from fed-batch cultures of Pichia pastoris under PAOX promoter was carried out, determining the optimal pH and temperature as well as their catalytic performance in both hydrolysis and synthesis
Jonas Andersson et al.
Physics in medicine and biology, 56(2), 299-314 (2010-12-17)
A method to correct for the general recombination losses for liquid ionization chambers in continuous beams has been developed. The proposed method has been derived from Greening's theory for continuous beams and is based on measuring the signal from a
Swarna Bansal et al.
Journal of hazardous materials, 190(1-3), 45-50 (2011-04-05)
Separation of secondary emulsions of dispersed droplet size less than 10 μm, by means of fibrous medium is a very complex but important process. The study investigates the influence of thin fibrous filter properties, i.e. surface energy, pore size and