product name
L-プロリン p-ニトロアニリド トリフルオロアセタート塩, prolyl aminopeptidase substrate
アッセイ
≥99% (TLC)
形状
powder
テクニック
ligand binding assay: suitable
色
white to yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C(F)(F)F.[O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)[C@@H]2CCCN2)cc1
InChI
1S/C11H13N3O3.C2HF3O2/c15-11(10-2-1-7-12-10)13-8-3-5-9(6-4-8)14(16)17;3-2(4,5)1(6)7/h3-6,10,12H,1-2,7H2,(H,13,15);(H,6,7)/t10-;/m0./s1
InChI Key
KYRVEVYREUUAKH-PPHPATTJSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P5267-BULK:
P5267-250MG:
P5267-1G:
P5267-VAR:
P5267-2G:
試験成績書(COA)