Merck
E8145
Sigma-Aldrich
エチレングリコール-ビス(β-アミノエチル エーテル)-N,N,N′,N′-四酢酸 四ナトリウム塩
≥97%
別名:
EGTA 四ナトリウム, エグタズ酸 四ナトリウム, エチレンビス(オキシエチレンニトリロ)四酢酸 四ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥14,400
50 G
¥50,200
¥14,400
出荷可能日2025年4月07日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥14,400
50 G
¥50,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H20N2O10Na4
CAS番号:
分子量:
468.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥14,400
出荷可能日2025年4月07日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
アッセイ
≥97%
テクニック
RNA purification: suitable
溶解性
H2O: soluble 10%, clear, colorless
アプリケーション
life science and biopharma
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCOCCOCCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C14H24N2O10.4Na/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)1-3-25-5-6-26-4-2-16(9-13(21)22)10-14(23)24;;;;/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24);;;;/q;4*+1/p-4
InChI Key
BAOGCDPNNOBWQZ-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
EGTAは以下の用途に適しています。
  • Ca2+をキレート化してSr2+を卵母細胞に効率的に取り込めるようにするための培地中[1]
  • 免疫沈降たんぱく質に架橋されたRNAセグメントの脱リン酸化および放射標識中に磁気ビーズを洗浄するのに使用されるホスファターゼ洗浄バッファーの成分として[2]
  • 卵母細胞活性化培地の成分として[3]
マグネシウム存在下でのカルシウムの定量に便利なキレ-ト剤です。
マグネシウム存在下でのカルシウムの定量に有効なキレート試薬です。EGTAバッファーによる洗浄を繰り返すと、培養細胞のCa2+を実験的に枯渇できます。
生物化学的/生理学的作用
エチレングリコール-bis(β-アミノエチルエーテル)-N,N,N,′N′-四酢酸四ナトリウム塩(EGTA)はムチン複合体を解離し、免疫組織化学的研究に役立ちます。[4]発芽中のコムギ種子における根の成長と有糸分裂指数を抑制します。[5]根管の生体力学的調製における脱灰剤として使用され、EDTAおよびシクロヘキサンジアミン四酢酸(CDTA)と比べて効果的です。[6]
エチレングリコール-bis(β-アミノエチルエーテル)-N,N,N,N-四酢酸四ナトリウム塩(EGTA)は、Mg2+の存在下で1:1の比率でCa2+に結合するカルシウムキレート剤です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
E8145-10G:
E8145-VAR:
E8145-BULK:
E8145-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sayaka Wakayama et al.
Methods in enzymology, 476, 151-169 (2010-08-10)
Somatic cell nuclear transfer (SCNT) has become a unique and powerful tool for epigenetic reprogramming research and gene manipulation in animals. Although the success rates of somatic cloning have been inefficient and the mechanism of reprogramming is still largely unknown
Shirley P and Saunders T L
Advanced Protocols For Animal Transgenesis, 271-277 (2011)
Schmid, R.W. et al.
Analytical Chemistry, 29, 264-264 (1957)
EGTA treatment of human airways in vitro unmasks M1/MUC5AC mucin in submucosal glands
Roger P, et al.
The European Respiratory Journal, 18(1), 176-183 (2001)
Demineralization effect of EDTA, EGTA, CDTA and citric acid on root dentin: a comparative study
Sousa SM and Silva TL
Brazilian Oral Research, 19, 188-192 (2005)