Merck
30-0930
Sigma-Aldrich
テトラヒドロフラン
≥99.7% (GC), contains no stabilizer, suitable for HPLC
別名:
THF, オキソラン, テトラメチレンオキシド, ブチレンオキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 L
¥8,110
3 L
¥17,600
¥8,110
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 L
¥8,110
3 L
¥17,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8O
CAS番号:
分子量:
72.11
Beilstein:
102391
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
bp:
65-67 °C (lit.)
¥8,110
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
製品名
テトラヒドロフラン, suitable for HPLC, contains no stabilizer
グレード
HPLC grade
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.7% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
610 °F
含まれません
stabilizer
expl. lim.
1.8-11.8 %
利用可能性
available only in Japan
テクニック
HPLC: suitable
屈折率
n20/D 1.407 (lit.)
pH
~7
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
密度
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI Key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • ホスフィン酸化物による第 4 族金属(アルコキシ)ハロゲン化物の複合体形成と不均化:この研究では、第 4 族金属ハロゲン化物の複合体形成と不均化反応を研究するために、テトラヒドロフラン(THF)を溶媒として使用しています。これにより、配位化学と材料科学における応用可能性についての洞察が示されています(Seno et al., 2024)。
  • 高強度と透明性の向上を実現する、ポリメチルメタクリレートとウレタンアクリレートを混合した室温硬化型ポリマーバインダーの合成:高度なポリマーバインダーの合成において THF を溶媒として使用し、工業用途向けの機械的特性と光学的な透明性を向上させた材料の開発におけるその役割を強調しています(Lee et al., 2024)。
  • スーパーキャパシタ電極材料のためのハードテンプレート法によるポリピロール中空ナノ球の製造:この研究では、ポリピロールナノ球の製造プロセスに THF を使用し、高性能スーパーキャパシタ電極材料の製造におけるその重要性を実証しています(Hong et al., 2024)。
  • マトリックス-フィラー界面効果によるポリマーの架橋反応の促進:カップリング剤および中間リンカーの役割:THF を溶媒として使用することで、ポリマーの架橋反応が促進され、機械的安定性が向上し、材料科学のさまざまな分野での応用が拡大します(Huang et al., 2024)。
  • 超高感度ゼアラレノン分析のための、溶媒規制によるカソード凝集誘発型テトラフェニルエチレンナノ凝集体のエレクトロケミルミネセンス:THF は、エレクトロケミルミネセンスアッセイの溶媒規制プロセスにおいて極めて重要であり、環境汚染物質を検出する分析技術の感度を大幅に向上させます(Chen et al., 2024)。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
5.9 °F
引火点(℃)
-14.5 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
30-0930-7-1L-J:
30-0930-3-3L-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ryan D Pensack et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(21), 6790-6803 (2015-05-07)
We compare the singlet fission dynamics of five pentacene derivatives precipitated to form nanoparticles. Two nanoparticle types were distinguished by differences in their solid-state order and kinetics of triplet formation. Nanoparticles that comprise primarily weakly coupled chromophores lack the bulk
Luca Chiari et al.
The Journal of chemical physics, 138(7), 074301-074301 (2013-03-01)
We present total, elastic, and inelastic cross sections for positron and electron scattering from tetrahydrofuran (THF) in the energy range between 1 and 5000 eV. Total cross sections (TCS), positronium formation cross sections, the summed inelastic integral cross sections (ICS)
Han Yan et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 27(23), 3484-3491 (2015-05-06)
Polymer solar cells are fabricated with systematic variation of the phase purity. Photovoltaic tests demonstrate that devices with ca. 10% of mixed phases outperform pure-phase devices. Photophysical studies reveal the effects of mixed phase on charge generation and recombination. These
Crispin Lichtenberg et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(44), 15797-15805 (2015-09-17)
The reactivity of the all-ferrous FeN heterocubane [Fe4 (Ntrop)4 ] (1) with i) Brønsted acids, ii) σ-donors, iii) σ-donors/π-acceptors, and iv) one-electron oxidants has been investigated (trop = 5H-dibenzo[a,d]cyclo-hepten-5-yl). 1 showed self-re-assembling after reactions with i) and proved surprisingly inert in reactions with ii)
C N Ong et al.
British journal of industrial medicine, 48(9), 616-621 (1991-09-01)
Occupational exposure to tetrahydrofuran (THF) was studied by analysis of environmental air, blood, alveolar air, and urine from 58 workers in a video tape manufacturing plant. Head space gas chromatography (GC) with an FID detector was used for determination of