安全性情報
40-0116
Sigma-Aldrich
pH標準液
pH 6.86 (25 °C), JCSS
別名:
pH 6.86 バッファーキャリブレーション溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 ML
¥3,790
¥3,790
出荷可能日2025年4月01日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 ML
¥3,790
About This Item
UNSPSCコード:
12161700
¥3,790
出荷可能日2025年4月01日詳細
バルクの問い合わせ
認証
JCSS
利用可能性
available only in Japan
pH
6.86 (25 °C)
アプリケーション
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
mixture
保管温度
15-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
40-0116-5-500ML-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)