安全性情報
24-5310
Sigma-Aldrich
リン酸カリウム三塩基酸水和物
SAJ first grade, ≥97.0% dry basis
別名:
リン酸三カリウム水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥3,310
¥3,310
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥3,310
About This Item
化学式:
K3PO4
分子量:
212.27 (anhydrous basis)
UNSPSCコード:
12352302
¥3,310
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
グレード
SAJ first grade
アッセイ
≥97.0% dry basis
フォーム
powder
利用可能性
available only in Japan
pH
12 (20 °C, 10 g/L)
保管温度
15-25°C
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
24-5310-5-500G-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)