安全性情報
938793
Sigma-Aldrich
Potassium phosphate tribasic ChemBeads
別名:
K3PO4, Tripotassium phosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
K3PO4
CAS番号:
分子量:
212.27
UNSPSCコード:
12352100
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
solid
品質水準
組成
, 14-16 wt. % (loading of base)
SMILES記法
[K].OP(O)(O)=O
InChI
1S/3K.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3
InChI Key
LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K
詳細
Potassium phosphate tribasic exhibits high catalytic property in trans esterification reactions. It has bactericidal activity.
アプリケーション
Potassium phosphate tribasic has been used:
- in lysis buffer for the isolation of protein from Gram positive bacteria
- as a reagent for the scalable synthesis and post-modification of NU-1000 (mesoporous metal-organic framework)
- as a reagent for the plasma membrane preparation of Lilium davidii or Oryza sativa with high purity
ChemBeads are chemical coated glass beads. ChemBeads offer improved flowability and chemical uniformity perfect for automated solid dispensing and high-throughput experimentation. The method of creating ChemBeads uses no other chemicals or surfactants allowing the user to accurately dispense sub-milligram amounts of chemical.
For general uses, product is also available in powdered form (P5629)
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
938793-1G:
938793-VAR:
938793-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)