Merck
12-0440
Sigma-Aldrich
Giemsa stain solution
別名:
ギムザステイン, アズール混合物sicc.ギムザステイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H14ClN3S
CAS番号:
分子量:
291.80
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116100
PubChem Substance ID:
製品12-0440は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
利用可能性
available only in Japan
mp
300 °C (lit.)
SMILES記法
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=CC(=[NH2+])C=C3Sc2c1
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
InChI Key
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
適合性
血液染色用
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
12-0440-2-25ML-J:
12-0440-5-500ML-J:
12-0440-6-100ML-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)