認証
according to GB 4789.30-2016
according to ISO 10272-1:2017
according to ISO 10272-2:2017
according to ISO 11290-1:2017
according to ISO 11290-2:2017
品質水準
蒸気圧
23.3 mmHg ( 30 °C)
アッセイ
2.8-3.2% (redox titration)
形状
solution
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
保管条件
protect from light
濃度
1-5%
テクニック
microbe id | specific enzyme detection: suitable
色
colorless
pH
6-8 (25 °C)
mp
0.0 °C
密度
1.000 g/cm3
アプリケーション
clinical testing
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
適合性
Pneumococcus spp.
Staphylococcus spp.
bacteria
SMILES記法
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI Key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 殺菌剤:過酸化水素は、微生物学研究室における表面、材料、および機器の殺菌剤として使用できます。表面に塗布すると、過酸化水素は細菌や真菌などの有機物質と反応し、酸化によってこれらを死滅させます。
- 滅菌:過酸化水素は、特に医薬品・医療業界における微生物の滅菌手順によく使用されます。 他の多くの種類の殺菌剤に耐性を示す胞子を、効果的に死滅させます。
- 微生物検出:過酸化水素は、細菌のカタラーゼ活性を検出するために使用できることから、微生物の同定および分化に有用です。細菌の種類は、過酸化水素の分解を促進する細菌の能力に基づいて鑑別できます。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
88597-VAR-F:
88597-BULK-F:
88597-100ML-F:4548173229157
資料
There are many other methods of detection to indicate the presence of E. coli. Review common tests and biochemical reactions for this contaminant.
Specific agars and broths support detection and cultivation of Campylobacter, requiring complex media with essential supplements.
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
プロトコル
Listeria is a public health concern, affecting elderly, pregnant, newborns, and immunocompromised individuals.