安全性情報
05-1900
Sigma-Aldrich
カゼイン from bovine milk
SAJ first grade
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥4,450
11 KG
¥74,100
¥4,450
出荷可能日2025年3月28日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥4,450
11 KG
¥74,100
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
¥4,450
出荷可能日2025年3月28日詳細
グレード
SAJ first grade
利用可能性
available only in Japan
mp
280 °C (dec.) (lit.)
InChI
1S/C81H125N22O39P/c1-36(2)31-50(76(132)94-43(15-24-57(87)108)71(127)101-52(34-64(120)121)78(134)98-49(81(137)138)11-7-8-30-82)99-72(128)47(19-28-61(114)115)95-77(133)51(33-63(118)119)100-73(129)48(20-29-62(116)117)97-80(136)65(37(3)104)103-75(131)44(16-25-58(88)109)92-68(124)42(14-23-56(86)107)90-67(123)41(13-22-55(85)106)91-69(125)45(17-26-59(110)111)93-70(126)46(18-27-60(112)113)96-79(135)53(35-142-143(139,140)141)102-74(130)40(12-21-54(84)105)89-66(122)39(83)32-38-9-5-4-6-10-38/h4-6,9-10,36-37,39-53,65,104H,7-8,11-35,82-83H2,1-3H3,(H2,84,105)(H2,85,106)(H2,86,107)(H2,87,108)(H2,88,109)(H,89,122)(H,90,123)(H,91,125)(H,92,124)(H,93,126)(H,94,132)(H,95,133)(H,96,135)(H,97,136)(H,98,134)(H,99,128)(H,100,129)(H,101,127)(H,102,130)(H,103,131)(H,110,111)(H,112,113)(H,114,115)(H,116,117)(H,118,119)(H,120,121)(H,137,138)(H2,139,140,141)
InChI Key
BECPQYXYKAMYBN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
カゼインを胃腸内で部分消化すると、βカゾモルフィンなどの生物活性のあるペプチドが豊富に生成されます。ところが、ウシのカゼインは均一ではなく、A1およびB変異体はβカゾモルフィン7を生成しますが、A2変異体は生成しません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
05-1900-5-500G-J:
05-1900-7-11KG-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K Benschop et al.
Journal of clinical microbiology, 46(12), 3965-3970 (2008-10-24)
Human parechoviruses (HPeV) are widespread pathogens belonging to the Picornavirus family. Six genotypes, which have predominantly been isolated from children, are known. Data on prevalence of HPeV genotypes are generally based on cell culture, which may underestimate the prevalence of