安全性情報
E0789
Sigma-Aldrich
カゼイン、Hammerstein ウシ
別名:
カゼイン from bovine milk
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
由来生物
bovine milk (Hammarsten)
品質水準
アッセイ
>90% dry basis
フォーム
powder
テクニック
enzyme immunoassay: suitable
mp
280 °C (dec.) (lit.)
UniProtアクセッション番号
保管温度
room temp
SMILES記法
[P](=O)(OCC(NC(=O)C(NC(=O)C(N)Cc1ccccc1)CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(C(O)C)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC(C
InChI
1S/C81H125N22O39P/c1-36(2)31-50(76(132)94-43(15-24-57(87)108)71(127)101-52(34-64(120)121)78(134)98-49(81(137)138)11-7-8-30-82)99-72(128)47(19-28-61(114)115)95-77(133)51(33-63(118)119)100-73(129)48(20-29-62(116)117)97-80(136)65(37(3)104)103-75(131)44(16-25-58(88)109)92-68(124)42(14-23-56(86)107)90-67(123)41(13-22-55(85)106)91-69(125)45(17-26-59(110)111)93-70(126)46(18-27-60(112)113)96-79(135)53(35-142-143(139,140)141)102-74(130)40(12-21-54(84)105)89-66(122)39(83)32-38-9-5-4-6-10-38/h4-6,9-10,36-37,39-53,65,104H,7-8,11-35,82-83H2,1-3H3,(H2,84,105)(H2,85,106)(H2,86,107)(H2,87,108)(H2,88,109)(H,89,122)(H,90,123)(H,91,125)(H,92,124)(H,93,126)(H,94,132)(H,95,133)(H,96,135)(H,97,136)(H,98,134)(H,99,128)(H,100,129)(H,101,127)(H,102,130)(H,103,131)(H,110,111)(H,112,113)(H,114,115)(H,116,117)(H,118,119)(H,120,121)(H,137,138)(H2,139,140,141)
InChI Key
BECPQYXYKAMYBN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カゼインは、両親媒性タンパク質です。
リン酸化タンパク質であるカゼインは、泌乳中の乳腺でほぼ完全に発現されるミルクの主要なタンパク質成分です。牛乳の場合、カゼインはカルシウム感受性に従って分類されます。αs1-、α;βs2-、およびβ-カゼインは、カルシウムの存在下で沈殿します。 一方、κ-カゼインは溶液のままです。
アプリケーション
カゼイン、Hammarstenウシは、活性を検討するためのAplysia californicaカルパインの基質として使用されています。
本製品は、プロテアーゼ基質として有用です。
生物化学的/生理学的作用
カゼインは、食品業界および食品以外の用途に有用です。乳化、 発泡、安定化、水結合、およびゲル化の特性があります。また、カゼインは熱および酸安定性があると考えられています。
カゼインを胃腸内で部分消化すると、βカゾモルフィンなどの生物活性のあるペプチドが豊富に生成されます。ところが、ウシのカゼインは均一ではなく、A1およびB変異体はβカゾモルフィン7を生成しますが、A2変異体は生成しません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
E0789-VAR:
E0789-BULK:
E0789-5KG:
E0789-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Margaret H Hastings et al.
PloS one, 12(10), e0186646-e0186646 (2017-10-21)
Calpains are a family of intracellular proteases defined by a conserved protease domain. In the marine mollusk Aplysia californica, calpains are important for the induction of long-term synaptic plasticity and memory, at least in part by cleaving protein kinase Cs
Krisztina Nagy et al.
The Journal of biological chemistry, 285(50), 38811-38817 (2010-10-06)
The possible mechanism of casein aggregation and micelle buildup was studied in a new approach by letting α-casein adsorb from low concentration (0.1 mg·ml(-1)) solutions onto the charged surfaces of polyelectrolyte films. It was found that α-casein could adsorb onto
Andreas F Kolb et al.
PloS one, 6(7), e21775-e21775 (2011-07-27)
The major physiological function of milk is the transport of amino acids, carbohydrates, lipids and minerals to mammalian offspring. Caseins, the major milk proteins, are secreted in the form of a micelle consisting of protein and calcium-phosphate.We have analysed the
Bovine beta-casein: Isolation, properties and functionality. A review
Atamer Z, et al.
International dairy journal, 66, 115-125 (2017)