Merck
C6905
Sigma-Aldrich
β-カゼイン from bovine milk
BioUltra, ≥98% (PAGE)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥13,600
1 G
¥41,300
¥13,600
出荷可能日2025年4月07日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥13,600
1 G
¥41,300
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
¥13,600
出荷可能日2025年4月07日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
bovine milk
品質水準
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥98% (PAGE)
フォーム
essentially salt-free, lyophilized powder
テクニック
activity assay: suitable
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
[P](=O)(OCC(NC(=O)C(NC(=O)C(N)Cc1ccccc1)CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(C(O)C)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC(C
InChI
1S/C81H125N22O39P/c1-36(2)31-50(76(132)94-43(15-24-57(87)108)71(127)101-52(34-64(120)121)78(134)98-49(81(137)138)11-7-8-30-82)99-72(128)47(19-28-61(114)115)95-77(133)51(33-63(118)119)100-73(129)48(20-29-62(116)117)97-80(136)65(37(3)104)103-75(131)44(16-25-58(88)109)92-68(124)42(14-23-56(86)107)90-67(123)41(13-22-55(85)106)91-69(125)45(17-26-59(110)111)93-70(126)46(18-27-60(112)113)96-79(135)53(35-142-143(139,140)141)102-74(130)40(12-21-54(84)105)89-66(122)39(83)32-38-9-5-4-6-10-38/h4-6,9-10,36-37,39-53,65,104H,7-8,11-35,82-83H2,1-3H3,(H2,84,105)(H2,85,106)(H2,86,107)(H2,87,108)(H2,88,109)(H,89,122)(H,90,123)(H,91,125)(H,92,124)(H,93,126)(H,94,132)(H,95,133)(H,96,135)(H,97,136)(H,98,134)(H,99,128)(H,100,129)(H,101,127)(H,102,130)(H,103,131)(H,110,111)(H,112,113)(H,114,115)(H,116,117)(H,118,119)(H,120,121)(H,137,138)(H2,139,140,141)
InChI Key
BECPQYXYKAMYBN-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
β牛乳由来の-カゼインは、分泌性カルシウム結合リンタンパク質ファミリーに属する免疫グロブリンE(IgE)‐結合エピトープです。これは、209アミノ酸および5つのリン酸基からなります。β-カゼインには、C末端に球状の疎水性ドメイン、N末端に高度に溶媒和した帯電ドメインがあり、またプロリン残基が含まれています。[1]
アプリケーション
β牛乳由来の-カゼインは、タンパク質分解アッセイでタンパク質基質として使用されています。[2]また、β-カゼインザイモグラフィーでは、ポリアクリルアミドゲルに組み込んで使用されています。[3]
オピエート、免疫賦活性、抗菌性、およびペプチダーゼの阻害剤のような生物活性の原因となるペプチドの発生装置としての研究が行われています。
生物化学的/生理学的作用
主要な乳タンパク質であるカゼインの多形性画分です。A1アイソフォームとBアイソフォーム(A2アイソフォームではない)は、胃腸内でタンパク質分解を受けると、ヒトの健康に対して多種多様な作用を有する生理活性ペプチドであるβ-カソモルフィンを生成します。一部の研究者は、この可能性を避けるためにA2アイソフォームを産生する乳牛を選択しようと努力しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C6905-BULK:
C6905-250MG:
C6905-VAR:
C6905-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
F Valentino et al.
Soft matter, 12(47), 9429-9435 (2016-11-11)
Pulling membrane nanotubes from liposomes presents a powerful method to gain access to membrane mechanics. Here we extend classical optical tweezers studies to infer membrane nanotube dynamics with high spatial and temporal resolution. We first validate our force measurement setup
Elen A Perpetuo et al.
Journal of protein chemistry, 22(7-8), 601-606 (2004-01-13)
Peptides that display bradykinin-potentiating activity have been obtained from a number of distinct sources, such as snake venoms, fibrinogen, and casein. This paper describes the characterization of two new peptides generated by tryptic hydrolysis of casein. No homology was found
Crystal structure of the cysteine-rich secretory protein stecrisp reveals that the cysteine-rich domain has a K+ channel inhibitor-like fold
Guo M, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 280(13), 12405-12412 (2005)
Bovine milk allergens: a comprehensive review
Villa C, et al.
Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 17(1), 137-164 (2018)
Evgenia Deryusheva et al.
Proteomics, 19(6), e1800098-e1800098 (2018-12-29)
Intrinsically disordered proteins (IDPs) are implicated in a range of human diseases, some of which are associated with the ability to bind to lipids. Although the presence of solvent-exposed hydrophobic regions in IDPs should favor their interactions with low-molecular-weight hydrophobic/amphiphilic