Merck
C3400
Sigma-Aldrich
カゼイン from bovine milk
powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
由来生物
bovine milk
アッセイ
87-94% protein basis
形状
powder
テクニック
activity assay: suitable
electrophoresis: suitable
immunocytochemistry: suitable
mp
280 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: insoluble (forms a cloudy suspension)
UniProtアクセッション番号
InChI
1S/C81H125N22O39P/c1-36(2)31-50(76(132)94-43(15-24-57(87)108)71(127)101-52(34-64(120)121)78(134)98-49(81(137)138)11-7-8-30-82)99-72(128)47(19-28-61(114)115)95-77(133)51(33-63(118)119)100-73(129)48(20-29-62(116)117)97-80(136)65(37(3)104)103-75(131)44(16-25-58(88)109)92-68(124)42(14-23-56(86)107)90-67(123)41(13-22-55(85)106)91-69(125)45(17-26-59(110)111)93-70(126)46(18-27-60(112)113)96-79(135)53(35-142-143(139,140)141)102-74(130)40(12-21-54(84)105)89-66(122)39(83)32-38-9-5-4-6-10-38/h4-6,9-10,36-37,39-53,65,104H,7-8,11-35,82-83H2,1-3H3,(H2,84,105)(H2,85,106)(H2,86,107)(H2,87,108)(H2,88,109)(H,89,122)(H,90,123)(H,91,125)(H,92,124)(H,93,126)(H,94,132)(H,95,133)(H,96,135)(H,97,136)(H,98,134)(H,99,128)(H,100,129)(H,101,127)(H,102,130)(H,103,131)(H,110,111)(H,112,113)(H,114,115)(H,116,117)(H,118,119)(H,120,121)(H,137,138)(H2,139,140,141)
InChI Key
BECPQYXYKAMYBN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
牛乳由来のカゼインは、リンタンパク質であり、三次元のコロイド状超分子ミセルを形成します。主要カゼインには次の4種類があり、牛乳の総タンパク質の約80%を占めます。α-s1カゼイン、α-s2カゼイン、β-カゼイン、およびκ-カゼイン。カゼインは乳中の主要な保護成分であると考えられています。カゼインは両親媒性タンパク質です。
アプリケーション
牛乳由来のカゼインは、リンタンパク質です。主要カゼインには次の4種類があり、牛乳の総タンパク質の約80%を占めます。α-s1カゼイン、α-s2カゼイン、β-カゼイン、およびκ-カゼイン。カゼインは乳中の主要な保護成分であると考えられています。
牛乳由来のカゼインは、以下の用途に使用されています:
  • げっ歯類を用いたin vivoおよびin vitro消化実験における固形食品サンプルとして
  • P-407カゼインヒドロゲルの調製およびカゼインへのP407の添加の機械的効果の検討のため
  • 海馬ニューロンの単一シナプス小胞のリアルタイム画像検査において、プレインキュベーション溶液中で量子点の光安定性を増加させるためおよび非特異的結合を抑制するため
生物化学的/生理学的作用
カゼインは、食品業界および食品以外の用途で有用です。乳化、発泡、安定化、水結合、ゲル化などの性質を持っています。またカゼインは、熱および酸安定性と考えられています。げっ歯類には欠かせない食物として機能します。
カゼインを胃腸内で部分消化すると、βカゾモルフィンなどの生物活性のあるペプチドが豊富に生成されます。ところが、ウシのカゼインは均一ではなく、A1およびB変異体はβカゾモルフィン7を生成しますが、A2変異体は生成しません。
品質
ビタミンはほとんど含まれていません。
調製ノート
エタノ-ルで抽出した、乳酸沈殿ニュ-ジ-ランド産カゼインです。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C3400-5KG:
C3400-500G:
C3400-1KG:
C3400-VAR:
C3400-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Zealyn Shi-Lin Heng et al.
Antibody therapeutics, 5(1), 30-41 (2022-02-12)
Optimizing recombinant antibody production is important for cost-effective therapeutics and diagnostics. With impact on commercialization, higher productivity beyond laboratory scales is highly sought, where efficient production can also accelerate antibody characterizations and investigations. Investigating HEK293E cells for mammalian antibody production
Encyclopedia of Food Chemistry (2019)
Tauqeerunnisa Syeda et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 66(4), 1657-1682 (2018-11-27)
Recent investigations have demonstrated an important role of gut microbiota (GM) in the pathogenesis of Alzheimer's disease (AD). GM modulates a host's health and disease by production of several substances, including lipopolysaccharides (LPS) and short-chain fatty acids (SCFAs), among others.
Comparison between the digestive behaviors of a new in vitro rat soft stomach model with that of the in vivo experimentation on living rats-Motility and morphological influences
Chen L, et al.
Journal of Food Engineering, 117(2), 183-192 (2013)
Impact of dietary proteins on energy balance, insulin sensitivity, and glucose homeostasis: From proteins to peptides to amino acids
The Molecular Nutrition of Amino Acids and Proteins, 241-264 (2016)