Merck
TAQN-RO
Roche
Taq DNA ポリメラーゼ、dNTPack
suitable for PCR, optimum pH ~9.0 (20 °C), dNTPs included
別名:
DNA 増幅, PCR, プライマー伸長, ポリメラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Enzyme Commission number:
UNSPSCコード:
41106300
NACRES:
NA.55
由来生物
bacterial (Thermus aquaticus BM)
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
詳細
5 U/βl
Number of Reactions:
If 1.25 U are used per 50 μL reaction, Taq DNA Polymerase, dNTPack is designed for approximately sufficient for number of reactions, mentioned in the usage.
フォーム
liquid
使用法
sufficient for 2,000 reactions (04728904001)
sufficient for 4,000 reactions (04728858001)
sufficient for 400 reactions (04728874001)
sufficient for 80 reactions (04728866001)
sufficient for 800 reactions (04728882001)
分子量
95  kDa
特徴
dNTPs included
hotstart: no
包装
pkg of 1,000 U (04728882001 [4 x 250 U])
pkg of 2,500 U (04728904001 [10 x 250 U])
pkg of 5,000 U (04728858001 [20 x 250 U])
pkg of 100 U (04728866001)
pkg of 500 U (04728874001 [2 x 250 U])
メーカー/製品名
Roche
濃度
0.025 units/reaction
パラメーター
72 °C optimum reaction temp.
テクニック
PCR: suitable
colorless
入力
purified DNA
最適pH
~9.0 (20 °C)
溶解性
water: soluble
適合性
suitable for PCR and automated sequencing reactions
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
genomic analysis
life science and biopharma
その他の活性
endonucleases, none detected
exonuclease, none detected
nicking activitities, none detected
保管温度
−20°C
詳細
内容
Taq DNA ポリメラーゼ、5 U/μl
PCRバッファ、10倍濃縮、MgCl2含有
PCR ヌクレオチドミックス
簡便な使用法をご希望の場合は、そのまま使用できる2倍濃縮PCRマスターを選択してください
Taq DNA ポリメラーゼは高度な処理特性を持つ5′→3′ DNAポリメラーゼですが、3′→5′ エキソヌクレアーゼとしての活性を欠いています。1本のポリペプチド鎖から構成され、分子量は約 95 kDaです。
Taq DNAポリメラーゼは当初は好熱性真正細菌テルムス・アクウァーティクス BMから分離されていましたが、この株は制限エンドヌクレアーゼを欠いていました。大腸菌から現在の品質管理手順にしたがって採取した酵素調製物は非特異性エンド-およびエキソヌクレアーゼを一切含んでいません。
それぞれのdNTPackは、そのまま使用可能なミックス中に10 mMの添加物フリーなヌクレオチドナトリウム塩を含みます。
アプリケーション
メルクの厳格な精度および品質スタンダードが保証されているRoche Applied Science Taq DNAポリメラーゼを使って、単純なルーチンPCRで最も一貫した結果を達成してください。Taq DNAポリメラーゼ、dNTPackは、メルクの組換えTaq DNAポリメラーゼの標準調製液(5 U/μl)と、メルクの便利ですぐに使用できるPCRヌクレオチド混合液を組み合わせたものです。この調製液は、他の点ではメルクの標準調製液と同じであり、以下に使用できます:
  • PCR
  • RT-PCR
  • シーケンシングおよびラベリングなど、その他のプライマー伸長反応
特徴および利点
  • 信頼できる再現性:高度のロット間均一性。
  • ロット単位でのテスト不要:Taq DNAポリメラーゼは厳格な試験を経て出荷されます。
  • PCRキャリーオーバーの予防:Uracil-DNAグリコシラーゼと組み合わせてdUTPを含有することにより、PCRの交差汚染を防止します。
包装
1キットに3構成要素が含まれています。
品質
それぞれのロットごとに λDNAを使用したPCR試験が実施されます。また最新の品質管理手順に従い、ロットごとにエキソヌクレアーゼ、エンドヌクレアーゼ、ニッキング活性がないことを確認しています。
単位の定義
Taq DNAポリメラーゼの1ユニットは、ユニットアッセイの項で述べられているアッセイ条件下、+75℃で30分以内に、総デオキシリボヌクレオシド三リン酸10 nmolを酸不溶性DNAに取り込ませる酵素の量と定義されます。
ユニットアッセイ:インキュベーションバッファー
67 mM Tris/HCl、pH 8.3/25℃、5 mM MgCl2、10 mMメルカプトエタノール、0.2%ポリドカノール、0.2 mg/mLゼラチン、各0.2 mM dATP、dGTP、dTTPおよび0.1 mM dCTP。
インキュベーション法:
M13mp9ss、M13 primer(17mer)および1 μCi(α-32P)dCTPを適切に希釈した50 μL インキュベーションバッファー中のTaq DNAポリメラーゼと+65℃で60分間インキュベーションします。取り込まれたdNTPの量はトリクロロ酢酸沈殿法により同定します。
容積活性:5 U/µL
保管および安定性
一度開封した容器は入念に再密封し、
内容物が漏れないよう直立させて保管してください。
その他情報
ルーチンで行うアッセイは中程度のサイズの増幅産物と50%のGCコンテンツを持っています。Taq DNA ポリメラーゼは校正機能やホットスタート機能を持っていません。Taq DNAポリメラーゼは+75°C、pH 9において最大活性を示します。
制限エンドヌクレアーゼの漏出
酵素は、T. aquaticus BMから単離された段階ではTaq I 制限エンドヌクレアーゼ活性を持っていません。
生命科学研究専用です。診断手順には使用しません。
法的情報
本製品を使用する場合、米国特許請求および対応する米国外の特許請求の適用範囲となります。本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、前述の特許請求に基づく訴訟から免責されますが、これは限定的なものであり、譲渡することはできません。他の特許請求によって保護されている権利、特許取得済みの方法を実施する権利、あらゆる種類の商業サービス(購入者の研究結果を報酬やその他の商業的事由のために無制限に報告することを含む)を行う権利が、暗示や禁反言によって明示的に譲渡されるわけではありません。本製品は研究専用です。Rocheの特許に基づき診断に利用する場合は、別途Rocheからライセンスを受ける必要があります。ライセンス購入に関する詳細な情報については、ライセンス管理者(Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA)にお問い合わせ下さい。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Taq DNA Polymerase 5 U/μl
  • PCR Buffer with MgCl<sub>2</sub> 10x concentrated
  • PCR Nucleotide Mix
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Development of Microsatellites for the Philippine Eagle, Pithecophaga jefferyi, Using Next-generation Sequencing.
Ong PS, et al.
Journal of Separation Science (2019)
Tensin2 Is a Novel Diagnostic Marker in GIST, Associated with Gastric Location and Non-Metastatic Tumors
Salmikangas, et al.
Cancers, 14 (2022)
Gemma Moir-Meyer et al.
Methods and protocols, 1(3) (2019-06-06)
The study of cellular processes and gene regulation in terminal erythroid development has been greatly facilitated by the generation of an immortalised erythroid cell line derived from Human Umbilical Derived Erythroid Precursors, termed HUDEP-2 cells. The ability to efficiently genome
Harri Sihto et al.
Journal of the National Cancer Institute, 101(13), 938-945 (2009-06-19)
Merkel cell carcinoma is a rare malignancy of the skin. Integration of Merkel cell polyomavirus (MCPyV) DNA to the tumor genome is frequent in these cancers. The clinical consequences of MCPyV infection are unknown. We analyzed formalin-fixed paraffin-embedded Merkel cell
Xiuhui Shi et al.
Gastroenterology, 162(7), 2004-2017 (2022-02-18)
Pancreatic cancer has the highest prevalence of cancer-associated cachexia among all cancers. ZIP4 promotes pancreatic cancer progression by regulating oncogenic miR-373, and perturbation of circular RNAs (circRNAs) is associated with cancer aggressiveness. This study aimed to identify circRNAs involved in ZIP4/miR-373-driven