スキップする
DNTPM-RO
Roche
PCR ヌクレオチドミックス
solution, sufficient for 500 reactions (11581295001), sufficient for 5,000 reactions (11814362001), sufficient for 2,500 reactions (04638956001)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
200 μL
在庫あり出荷可能fromŽsìŽs‘å’¬368
¥9,520
10 x 200 μL
在庫あり出荷可能fromŽsìŽs‘å’¬368
¥42,100
この商品について
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41106300
Assay:
99.8% (sum of 4 peaks, HPLC)
Form:
solution
Solubility:
water: miscible
Storage temp.:
−20°C
¥9,520
在庫あり出荷可能詳細
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
Molecular Biology
assay
99.8% (sum of 4 peaks, HPLC)
form
solution
usage
sufficient for 2,500 reactions (04638956001), sufficient for 5,000 reactions (11814362001), sufficient for 500 reactions (11581295001)
packaging
pkg of 10 × 200 μL (11814362001 [10mM, each]), pkg of 200 μL (11581295001 [10 mM, each]), pkg of 5 × 200 μL (04638956001 [10 mM, each])
manufacturer/tradename
Roche
concentration
10 mM
technique(s)
whole genome amplification: suitable
impurities
DNase, none detected, RNase, none detected
color
colorless
solubility
water: miscible
storage temp.
−20°C
General description
PCRヌクレオチドミックスは、dATP、dCTP、dGTPおよびdTTPのナトリウム塩の透明で無色の溶液で、それぞれの濃度は水に10mMであり、PCRグレードです。このヌクレオチド混合物はポリメラーゼの連鎖反応に直接加えることができます。
Application
  • PCRヌクレオチドミックスは、あらゆるタイプの増幅反応およびプライマー伸長反応に使用するために最適化されています:PCR
  • RT-PCR
  • cDNAの合成
  • プライマー伸長
Features and Benefits
PCRヌクレオチドミックスは増幅反応に直接加えることができます。ロシュ製の PCR グレードヌクレオチドは、特別に生産され、でき得る限り最高の化学純度まで精製されています。
収率および性能を改善するには
  • 便利ですぐに使用可能なヌクレオチド4種全ての混合物を選択してください。
  • 最も高いPCR感度およびRT-PCR感度を達成してください。
  • 最も高純度(99%超)のヌクレオチドにこだわってください。
Packaging
1セットにすぐに使用可能な混合物が4つ含まれます。
Preparation Note
活性剤:Mg2+
作業溶液:必要に応じて、溶液は蒸留加熱滅菌水で希釈することができます。
保存条件(作業溶液):50回の凍結/解凍サイクルに耐えます。
Analysis Note
PCRでの機能検査
RT-PCRでの機能検査
最新の品質管理手順に従い汚染性デオキシリボヌクレアーゼ/ニッキング活性がないことを確認しています。
最新の品質管理手順に従い汚染性リボヌクレアーゼが存在しないことを確認しています。
Other Notes
生命科学研究専用です。診断手順には使用しません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
118884120017200411585550910
description
solution, sufficient for 500 reactions (11581295001), sufficient for 5,000 reactions (11814362001), sufficient for 2,500 reactions (04638956001)
description
solution, Roche, pkg of 2 × 100 μL (10 mM each), suitable for RT-PCR
description
suitable for PCR, suitable for RT-PCR
description
solution, suitable for PCR
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Roche
assay
99.8% (sum of 4 peaks, HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
solution
form
solution
form
liquid
form
solution
concentration
10 mM
concentration
-
concentration
10 mM
concentration
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • dATP, PCR Grade, sodium salt 10 mM
  • dCTP, PCR Grade, sodium salt 10 mM
  • dGTP, PCR Grade, sodium salt 10 mM
  • dTTP, PCR Grade, sodium salt 10 mM
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)