スキップする
CORET
PCR Core kit with Taq DNAポリメラーゼ
PCR components in separate tubes to allow for optimization
別名:
PCRキット, Taq DNAポリメラーゼキット
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
41106300
NACRES:
NA.55
eCl@ss:
32161000
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 250 reactions
feature
dNTPs included, hotstart: no, Standard PCR
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
input
purified DNA
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Taq DNAポリメラーゼは好熱菌Thermus aquaticus由来の熱安定性酵素です。この酵素は、E. coli(大腸菌)で発現される組換え型酵素です。Taq DNAポリメラーゼは、活性を大きく損なうことなく95℃までの高温に耐えることができます。Taq DNAポリメラーゼは、マグネシウムイオン依存性酵素です。Taq DNAポリメラーゼは、5′→3′DNA ポリメラーゼ活性および5′→3′エキソヌクレアーゼ活性を有します。
Application
CORET PCRキットは、Manilkara zapota(サポジラ)のさまざまな種における遺伝的多様性の研究において、ゲノムDNAの増幅に用いられています。
Taq DNAポリメラーゼ付きPCRコアキットは、ゲノムDNA、cDNA、またはクローン化DNAテンプレートの増幅に適しています。各成分は、ポリメラーゼ連鎖反応で試験されています。Tagポリメラーゼ、テンプレートDNA、プライマーおよびMgCl2の最適濃度は、システムの特性に依存します。各成分、特にTagおよびMg2+濃度とサイクルパラメータを別々に最適化する必要がある場合もあります。
Preparation Note
キットには、250 unitのTaq DNA ポリメラ-ゼに対し十分な試薬が含まれています。
Other Notes
以下の試薬が必要ですが、キットには含まれていません。
  • ミネラルオイル、M 8662(オプション)
  • サーモサイクラー
  • プライマー
  • 増幅するDNA
  • クロロホルム、C 7559(オプション)
Legal Information
本製品を購入しても、米国特許番号 5,804,375、5,994,056、6,171,785、6,214,979、5,538,848、5,723,591、5,876,930、6,030,787、6,258,569、対応する米国外の特許、5'ヌクレアーゼとdsDNA-Binding Dye Processに関連するその他の特許や特許出願に基づくライセンスは譲渡されません。さらに詳細な情報については、ライセンス管理者(Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA)にご連絡下さい。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D1806D4545D7442
description
PCR components in separate tubes to allow for optimization
description
with 10× PCR reaction buffer containing MgCl2
description
with 10× PCR reaction buffer without MgCl2
description
Taq DNA Polymerase, free of DNA contaminants
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
usage
sufficient for 250 reactions
usage
sufficient for 10000 reactions, sufficient for 3000 reactions, sufficient for 500 reactions
usage
sufficient for 1500 reactions, sufficient for 250 reactions, sufficient for 50 reactions, sufficient for 5000 reactions
usage
sufficient for 1500 reactions, sufficient for 250 reactions
color
colorless
color
colorless
color
colorless
color
colorless
feature
dNTPs included, Standard PCR, hotstart: no
feature
dNTPs included: no, hotstart: no, Standard PCR
feature
dNTPs included: no, hotstart: no, Standard PCR
feature
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR, dNTPs included: no, hotstart: no, Standard PCR
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS & 価格
  • 10X PCR Buffer, Optimized for routine PCR with MgCl2 included 1 mL/vial
    SDS
  • 10X PCR Buffer without MgCl2, Optimized for routine PCR without MgCl2 1 mL/vial
    SDS
  • Magnesium chloride solution, PCR Reagent, 25 mM MgCI2 solution for PCR 1 mL/vial
    SDS
  • Water, PCR Reagent 3 vial(s)
    SDS
  • Deoxynucleotide Mix, 10 mM, Molecular Biology Reagent .25 mL
    SDS
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 2
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)