現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
biological source
bacterial (Thermus aquaticus BM)
recombinant
expressed in E. coli
form
liquid
usage
sufficient for ≤2,000 reactions (11647687001), sufficient for ≤500 reactions (11647679001)
specific activity
1 U/μL
mol wt
~95 kDa
feature
dNTPs included: no, hotstart: no
packaging
pkg of 1,000 U (11647687001 [4 x 250 U]), pkg of 250 U (11647679001)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
25 U/mL, 30 U/mL
parameter
72 °C optimum reaction temp.
technique(s)
PCR: suitable
color
colorless
input
purified DNA
optimum pH
~9.0 (20 °C)
solubility
water: miscible
suitability
suitable for PCR, suitable for molecular biology
NCBI accession no.
UniProt accession no.
application(s)
genomic analysis
life science and biopharma
foreign activity
Endonucleases 20 units, none detected, Nicking activity 20 units, none detected
storage temp.
−20°C
General description
酵素はE. coli内でクローニングされたものであり、現行の品質管理手順に従って、非特異的なエンドヌクレアーゼまたはエキソヌクレアーゼを含まないように単離されています。Taq DNAポリメラーゼは、3′-5′ エキソヌクレアーゼ活性を欠く非常に進行性の5′-3′ DNAポリメラーゼです。分子量約95 kDaの単一のポリペプチド鎖で構成されています。この酵素は、約pH 9(20℃で調整)および約+75℃で最高の活性を示します。また、Taq DNAポリメラーゼは修飾デオキシリボヌクレオシド三リン酸を基質として受け入れ、放射性ヌクレオチド、ジゴキシゲニン、フルオレセインまたはビオチンのいずれかでDNA断片を標識するために使用できます。
Taq DNAポリメラーゼの高い処理能力、エキソヌクレアーゼ活性の欠如、および温度最適化により、特に二次構造の分離が主要な役割を果たすDNAシークエンシングでこの酵素を使用できます。
Taq DNAポリメラーゼの高い処理能力、エキソヌクレアーゼ活性の欠如、および温度最適化により、特に二次構造の分離が主要な役割を果たすDNAシークエンシングでこの酵素を使用できます。
Application
Packaging
1キットには4種類のコンポーネントが含まれます。
Other Notes
1ユニットのTaq DNAポリメラーゼは、上記アッセイ条件下において、+65℃で60分間以内に10 nmolのデオキシリボヌクレオシドトリリン酸を酸不溶性DNAに取り込む酵素量と定義します。
ユニットアッセイ:インキュベーションバッファー
67 mM Tris/HCl、pH 8.3/25℃、5 mM MgCl2、10 mMメルカプトエタノール、0.2%ポリドカノール、0.2 mg/mLゼラチン、各0.2 mM dATP、dGTP、dTTPおよび0.1 mM dCTP。
インキュベーション法:
M13mp9ss、M13 primer(17mer)および1 μCi(α-32P)dCTPを適切に希釈した50 μL インキュベーションバッファー中のTaq DNAポリメラーゼと+65℃で60分間インキュベーションします。取り込まれたdNTPの量はトリクロロ酢酸沈殿法により同定します。
容量活性:1 U/μL
ユニットアッセイ:インキュベーションバッファー
67 mM Tris/HCl、pH 8.3/25℃、5 mM MgCl2、10 mMメルカプトエタノール、0.2%ポリドカノール、0.2 mg/mLゼラチン、各0.2 mM dATP、dGTP、dTTPおよび0.1 mM dCTP。
インキュベーション法:
M13mp9ss、M13 primer(17mer)および1 μCi(α-32P)dCTPを適切に希釈した50 μL インキュベーションバッファー中のTaq DNAポリメラーゼと+65℃で60分間インキュベーションします。取り込まれたdNTPの量はトリクロロ酢酸沈殿法により同定します。
容量活性:1 U/μL
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
Legal Information
本製品を使用する場合、米国特許請求および対応する米国外の特許請求の適用範囲となります。本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、前述の特許請求に基づく訴訟から免責されますが、これは限定的なものであり、譲渡することはできません。他の特許請求によって保護されている権利、特許取得済みの方法を実施する権利、あらゆる種類の商業サービス(購入者の研究結果を報酬やその他の商業的事由のために無制限に報告することを含む)を行う権利が、暗示や禁反言によって明示的に譲渡されるわけではありません。本製品は研究専用です。Rocheの特許に基づき診断に利用する場合は、別途Rocheからライセンスを受ける必要があります。ライセンス購入に関する詳細な情報については、ライセンス管理者(Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA)にお問い合わせ下さい。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
- Taq DNA Polymerase 1 U/μl
- PCR Buffer with MgCl<sub>2</sub> 10x concentrated
- MgCl<sub>2</sub> Stock Solution
- PCR Buffer without MgCl<sub>2</sub>
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash